Merck
Western blotting
Western blotting in laboratorio Tecnica di Western blotting per la rivelazione delle proteine.
Il Western blotting è una tecnica analitica consolidata che permette di rivelare, analizzare e quantificare le proteine. Questo metodo è diffusamente utilizzato per rivelare molecole proteiche specifiche in campioni complessi, come omogenati di tessuto e lisati cellulari. Il Western blotting comporta tipicamente la separazione delle proteine mediante elettroforesi su gel seguita dal trasferimento su una membrana di polivinilidenefluoruro (PVDF) o nitrocellulosa. Dopo il trasferimento, le proteine possono essere colorate per la visualizzazione e identificate direttamente mediante sequenziamento N-terminale, spettrometria di massa o immunorilevazione. 
Nell'immunorivelazione mediante Western blotting le proteine vengono identificate grazie al legame con anticorpi specifici. Generalmente si ricorre a una opportuna combinazione di un anticorpo primario e di un anticorpo secondario coniugato con HRP o AP per la rivelazione chemiluminescente o colorimetrica grazie all'impiego di un substrato appropriato. In alternativa, è possibile utilizzare un anticorpo primario o secondario con marcatura fluorescente per la visualizzazione diretta.
Articoli tecnici correlati
  • Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
  • We offer a broad range of alkaline phosphatase enzymes and substrates that are optimized for conjugation to antibodies and other proteins for your specific application needs.
  • Loading controls in western blotting application.
  • Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins extracted by boiling skin, tendons, ligaments, bones, etc. in the water.
  • The possible causes and potential remedies for poor or inconsistent transfer of proteins from a gel to the Western blot membrane. Optimal transfer conditions may vary depending on the molecular weight of the protein of interest.
  • Visualizza tutto (32)
Protocolli correlati
Cerca altri articoli e protocolli
Il Western blotting è ampiamente utilizzato in biochimica per rilevare la presenza di proteine specifiche, per determinare l'entità delle modificazioni post-traduzionali, per verificare l'espressione proteica nelle applicazioni di clonaggio, per analizzare i livelli di espressione di proteine​ e biomarcatori, nella mappatura degli epitopi anticorpali e per analizzare i marcatori di patologie in ambito clinico.
La necessità di analizzare simultaneamente più proteine in campioni presenti in quantità limitate ha spinto la ricerca a migliorare la sensibilità e la velocità delle tecniche di blotting. Il double blotting elimina i falsi positivi causati dalle interazioni aspecifiche. Il Far-Western blotting consente la rilevazione di specifiche interazioni proteina-proteina. Il Southwestern blotting si usa per identificare le proteine​ che interagiscono con specifiche sequenze di DNA. ll blotting multistrip aumenta la produttività riducendo al minimo la variabilità tra un blot e l'altro. Sono in fase di sviluppo nuove tecnologie che consentiranno di ridurre le quantità di proteine necessarie per produrre un segnale e di migliorare le capacità quantitative del Western blotting.
Flusso di lavoro
Lisi cellulare per l'estrazione di proteine per il Western blotting
Estrazione delle proteine
Quando si lavora con cellule o tessuti, prima dell’analisi i campioni devono essere disgregati per isolare le proteine. I tamponi di lisi e di estrazione utilizzano detergenti che rompono le pareti e le membrane cellulari per liberare le proteine. Il tampone ottimale deve essere scelto in base al tipo di campione e alla localizzazione subcellulare della proteina bersaglio.
Camera elettroforetica per l’elettroforesi di proteine su gel
L'elettroforesi su gel delle proteine si usa per separare e risolvere le proteine prima del blotting. La miscela proteica viene fatta correre su un gel di poliacrilammide per separare le proteine in base al loro peso molecolare e alla carica.
Tecniche di Western blotting per il trasferimento delle proteine su una membrana in PVDF ai fini della rivelazione
Le proteine separate sul gel grazie all'elettroforesi vengono immobilizzate mediante trasferimento su una membrana di PVDF o nitrocellulosa. Per trasferire le proteine dal gel alla membrana si sfrutta la corrente elettrica (elettroblotting).
Western blotting - Rivelazione della proteina target con l'impiego di un anticorpo primario, un anticorpo secondario coniugato con HRP e il relativo substrato.
La proteina bersaglio viene rilevata utilizzando un anticorpo primario in combinazione con un anticorpo secondario coniugato con HRP o AP e un substrato chemiluminescente o colorimetrico appropriato, oppure utilizzando un anticorpo primario o secondario con marcatura fluorescente.
In evidenza
Protein Blotting Handbook
Protein Blotting Handbook
Scarica l'eBook "Protein Blotting Handbook". Troverai trucchi e suggerimenti per ottenere dati pubblicabili con il Western blotting.