Accessori di sicurezza
Nel lavoro di ogni giorno, maneggiare sostanze chimiche pericolose in tutta sicurezza è una preoccupazione costante. Noi vi rendiamo la vita facile!
Prodotti semplici e ingegnosi che innalzano il livello della vostra sicurezza personale nel lavoro di tutti i giorni già dal primo impiego:
- Strumenti per aprire flaconi e contenitori
- Dispositivi di versamento per flaconi privi di manico
- Contenitori di sicurezza per il trasporto
- Set per l’etichettatura completi di pittogrammi per etichette
- Base di sicurezza per bottiglie in HDPE
Avvantaggiatevi della nostra esperienza di lungo corso nella manipolazione di sostanze chimiche pericolose così da beneficiare di processi semplici, sicuri e particolarmente agevoli.
Documentazione sui prodotti
- Brochure: Safety Connects
Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
- Brochure: Inorganics on Tap
Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
- Brochure: Safety Inside
Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
Chiave di apertura per bottiglie
- Comoda apertura e chiusura di bottiglie con tappi a vite S40 e S28
- Si adatta perfettamente alla forma dei nostri tappi a vite
- Massima sicurezza in caso di impiego di liquidi pericolosi
Chiave per l’apertura di contenitori
- Comoda apertura e chiusura di contenitori con chiusura G2 / G3/4
- Si adatta perfettamente alla specifica forma
- Massima sicurezza in caso di impiego di liquidi pericolosi
Maniglia versatrice per flaconi di vetro da 1l e da 2,5 L
- Travaso semplice, comodo e sicuro per bottiglie S40 filettate prive di manico
- Adatto per ogni genere di liquidi, quali acidi, basi e solventi
- Si aggancia direttamente sul collo del flacone
- Solo per uso singolo – deve essere smaltita con il flacone Massima sicurezza – eliminato qualsiasi rischio di rottura! (Alcuni liquidi hanno l’effetto di degradare il materiale della maniglia)
Contenitore di sicurezza per il trasporto di flaconi di vetro da 1L, 2,5 L e 4L*
- Trasporto sicuro di flaconi di vetro, di un livello superiore rispetto alle linee guida vigenti
- Protezione ottimale della bottiglia grazie al cuscinetto di sicurezza in materiale espanso
- Più tempo per lo smaltimento in caso di rottura del vetro all’interno del contenitore grazie all’impiego di materiali chimicamente resistenti.
- Coperchio a prova di fuoriuscita per evitare l’esposizione inavvertita a liquidi e vapori.
- Manico saldo e robusto per un’ottima maneggevolezza
Set di etichette conformi ai requisiti DIN EN ISO e GLP
- Etichette complete conformi agli standard GHS, DIN, EN, ISO e GLP
- Informazioni sulla sicurezza complete a colpo d’occhio grazie ai pittogrammi adesivi e alle parole di segnalazione
- Adesivo non permanente per una rimozione facile e senza residui
- Etichetta plastificata resistente alle sostanze chimiche
Base di sicurezza per flaconi in HDPE da 2,5 L*
- Base fissa per flaconi leggeri in HDPE da 2,5 L
- Sicurezza addizionale, per esempio nell’utilizzo del sistema di prelievo 1.78178.0001 con bottiglie da 2,5 L
- Impedisce il rovesciamento della bottiglia in HDPE da 2,5 L
Dispositivo antistatico
- Messa a terra sicura e completa dei contenitori metallici per solventi da 10 L e più
- Messa a terra separata di ogni componente
- La messa a terra assicura la scarica dell’elettricità statica in modo da evitare esplosioni e rischi d’incendio
- Tre cavi per la massima flessibilità in tutte le fasi di lavoro
- Valigetta per riporre in maniera sicura e professionale i cavi non in uso
- Lunghezza del cavo: 2 m
*Utilizzabile solo con bottiglie e contenitori Merck.