Merck
HomeServiziSviluppo di prodotti customizzatiServizi per lo sviluppo conto terzi di anticorpi ZooMAb®
Servizi per lo sviluppo conto terzi di anticorpi ZooMAb®
Immagine concettuale di un anticorpo ricombinante ZooMAb® usato nei servizi per lo sviluppo conto terzi di anticorpi ZooMAb®.
I servizi per lo sviluppo conto terzi di anticorpi ZooMAb® rappresentano la soluzione ideale per ottenere anticorpi mirati ai bersagli di interesse e rispondenti alle tue esigenze di ricerca e produzione. Questi servizi si avvantaggiano di eccellenti competenze nel campo della concezione e della preparazione degli immunogeni, dello sviluppo e dello screening di anticorpi, dell’esecuzione di test specifici per l’applicazione desiderata e della produzione di anticorpi in volumi proporzionati agli obiettivi.
Richiedi il servizio
Perché scegliere lo sviluppo conto terzi di anticorpi ZooMAb®?
A differenza delle tecnologie monoclonali e policlonali convenzionali, gli anticorpi ricombinanti ZooMAb® vengono sviluppati a partire da un piattaforma proprietaria per l’immortalizzazione dei linfociti B e l’espressione ricombinante, ricorrendo a metodi basati su colture tissutali. Queste linee cellulari stabili e immortalizzate permettono una selezione estensiva dei cloni e preservano la diversità generata dall’immunizzazione. Al contrario, gli altri metodi per lo sviluppo di anticorpi ricombinanti richiedono l’immediato clonaggio per garantire la vitalità del clone, limitando così il numero di cloni disponibili per l’ulteriore screening, con conseguente perdita di candidati altamente specifici e necessità di ripetere l’immunizzazione.
Gli anticorpi sviluppati a partire dalla nostra innovativa e premiata tecnologia sono caratterizzati da uniformità, riproducibilità e prestazioni costanti tra i lotti, con la possibilità di formulare la composizione finale del tampone destinato alle tue specifiche applicazioni downstream. Con un supporto tecnico altamente competente, il nostro servizio di sviluppo conto terzi di anticorpi ZooMAb® offre tassi di successo eccellenti e la scalabilità richiesta.
La metodologia di sviluppo degli anticorpi ZooMAb® è votata al tuo successo
  • Selezione estensiva dei cloni: i cloni sono preselezionati grazie a un separatore di cellule, quindi sottoposti a screening nelle applicazioni di base (cioè, saggi ELISA e Luminex®). I candidati finali vengono poi testati nelle applicazioni scelte dal cliente per confermarne la specificità e la sensibilità.
  • Candidati altamente specifici: la linea cellulare stabile e immortalizzata permette di applicare un processo estensivo di selezione dei cloni e preserva la diversità risultante dall’immunizzazione iniziale.
  • Tasso di successo affidabile: il tasso di immortalizzazione significativamente superiore rispetto a quello tipicamente ottenuto con la fusione degli ibridomi di coniglio genera una grande diversificazione dei cloni, incrementando la probabilità di trovare il clone desiderato per la propria applicazione.
  • Competenza aziendale: risparmia tempo e sforzi sfruttando le nostre competenze tecniche nello sviluppo dei saggi, a partire dalla concezione dell’immunogeno fino ai saggi a sandwich e Luminex®.
Confronto con l’approccio tradizionale dell’ibridoma
Richiedi il servizio
Confronto tra l’approccio ZooMAb® e i metodi tradizionali
Tabella 1.Confronto tra lo sviluppo degli anticorpi monoclonali tradizionali e quello degli anticorpi ricombinanti ZooMAb®. Con il metodo proprietario ZooMAb® si ottiene un alto tasso di immortalizzazione (80-90%) rispetto a quello tipicamente ottenuto con la tecnica di fusione degli ibridomi (<1%), providing highly specific clones and preserving diversity.
Timeline tipica per lo sviluppo di anticorpi
  • 5 – 6 settimane
    • 10 – 11 settimane
      • 10 – 12 settimane
        • 2 – 3 settimane
          • 6 – 7 settimane
          • Tipicamente su scala di 0,5 – 1 mg
            • Dipende dalla scala