Cristalli liquidi
I cristalli liquidi sono liquidi altamente strutturati, caratterizzati da un ordinamento orientazionale (nematico, colesterico) e posizionale (smettico) delle molecole che li costituiscono. Il tipo di ordine molecolare è determinato dalla forma e dalla chiralità delle molecole che danno origine al cristallo liquido; le fasi liquido-cristalline note superano il centinaio. L’allineamento molecolare nei film di cristalli liquidi dà origine a proprietà ottiche (indice di rifrazione, riflettività, trasmissione ecc.) che possono variare con la lunghezza d’onda (il colore) e la polarizzazione della luce incidente.
I materiali a cristalli liquidi sono materiali in grado di rispondere agli stimoli. Il loro ordinamento molecolare è sensibile sia a variabili ambientali, ad es. temperatura, campi elettrici e magnetici, sia all’adsorbimento di composti chimici. A causa delle loro due caratteristiche fondamentali, cioè un comportamento simile a quello dei liquidi e una anisotropia ottica, i materiali a cristalli liquidi sono principalmente usati in display commutabili (switchable) e dispositivi optoelettronici. Le reti di polimeri e gli elastomeri a cristalli liquidi sono materiali sensibili agli stimoli di grande interesse e sono oggetto di attenta investigazione da parte di ricercatori accademici, governativi e industriali per possibili applicazioni nella robotica morbida (soft robotics), nella protezione di dispositivi elettronici e nelle scienze mediche.
Disponiamo di numerosi cristalli liquidi molecolari ben definiti, nematici, colesterici o smettici, nonché di mesogeni discotici e di svariati materiali polimerici a cristalli liquidi. In più, disponiamo di una selezione di composti mesogeni allo stato liquido cristallino, ovvero aggregati molecolari caratterizzati da un ordine liquido cristallino. I nostri building block a cristalli liquidi sono sintoni comunemente usati per produrre molecole di cristalli liquidi. Esplora il nostro ampio assortimento di materiali a cristalli liquidi innovativi, per accelerare le tue scoperte scientifiche.