Nanomateriali inorganici e metallici
Per nanomateriali si intendono le particelle con almeno una delle dimensioni ≤100 nm. Le nanoparticelle sono caratterizzate da una elevata area superficiale per unità di volume, il che consente loro di portare una incredibile quantità di carico in superficie. I nostri nanomateriali inorganici e metallici trovano impiego in un gran numero di applicazioni, dai sensori, alle celle solari fino alle applicazioni biomediche. Offriamo nanomateriali in un’ampia gamma di dimensioni, forme (nanobarre, nanosfere e nanoricci) e formulazioni/dispersioni, quali nanopolveri, paste e sospensioni. Inoltre, forniamo nanoparticelle funzionalizzate e kit di nanoparticelle ideati per applicazioni d’avanguardia. Libera il potenziale di questi potenti materiali nella tua ricerca.
Nanoparticelle inorganiche
Le nanoparticelle inorganiche sono atossiche e biocompatibili, idrofile e altamente stabili se confrontate con i materiali organici. Offriamo una gran varietà di nanoparticelle inorganiche quale valido strumento per la tua ricerca, tra cui quelle di silice, fluorescenti e i nanodiamanti.
- Per soddisfare ogni esigenza della ricerca, le nanoparticelle di silice sono disponibili con un gran numero di modificazioni. Che tu cerchi fluorescenza ultrastabile, particelle mesoporose o non porose, o superfici funzionalizzate, troverai un’ampia gamma di dimensioni tra cui scegliere.
- Offriamo nanoparticelle fluorescenti, come quelle di polimeri coniugati costituite da un nucleo in polimero semiconduttore emittente luce (LEP) incapsulato in un tensioattivo biocompatibile. La loro eccellente stabilità le rende una scelta ideale in applicazioni di MRI multimodale per imaging cellulare.
Nanoparticelle metalliche
Quando preparate e modificate con gruppi funzionali ben precisi, le nanoparticelle metalliche (ad es. in oro, argento, ferro) si prestano a un’ampia gamma di applicazioni nel campo dei sensori e delle batterie, in ambito diagnostico e terapeutico.
Kit di oro e ossidi di ferro
Approfitta delle caratteristiche ottiche e di biocompatibilità uniche delle nostre nanoparticelle d’oro, dei nanoricci d’oro e delle nanoparticelle in ossidi di ferro senza dover affrontare complicati passaggi sintetici. Offriamo kit di particelle funzionalizzate con maleimmide e N-idrossisuccinimmide (NHS) per la coniugazione in un solo passaggio con oligo, anticorpi, proteine e peptidi. Le nostre nanoparticelle d’oro possono essere usate per il targeting di cellule in tecniche di imaging, per la terapia fototermica e la veicolazione e il rilascio di farmaci, per rilevare biomarcatori e nei saggi immunologici (inclusi i saggi a flusso laterale). Le particelle in ossidi di ferro sono ideali per la separazione di cellule e biomolecole, per scopi di gene delivery e di rilascio di farmaci, oltre che per applicazioni dell’imaging a risonanza magnetica (MRI) e della ipertermia.
Risorse sui prodotti
- Article: Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
- Article: Silver Nanomaterials: Properties & Applications
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
Nanomaterial Bioconjugation Techniques
- Article: Silica-coated Gold Nanoparticles: Surface Chemistry, Properties, Benefits and Applications
In the past few decades, research and commercial use of gold nanoparticles has rapidly expanded into fields extending from biomedical engineering to photovoltaics. Most applications take advantage of the excellent optical properties of gold nanoparticles, which can be fine-tuned by varying their shape and size.
- Article: Mesoporous Materials: Properties and Applications
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.