Merck
HomeProdottiChimica analiticaCromatografia analiticaColonne, accessori e adsorbenti per GC
Colonne, accessori e adsorbenti per GC
La gascromatografia (GC) è una tecnica cromatografica che consente di separare rapidamente composti volatili per mezzo di un gas di trasporto inerte (fase mobile). La fase mobile trasporta i composti gassosi lungo la colonna riscaldata che è rivestita con una fase stazionaria solida o liquida. Le differenti proprietà chimiche e fisiche dei composti vaporizzati e le loro interazioni con la fase stazionaria sono alla base del processo di separazione. 
Prodotti in evidenza:
Risorse correlate
  • SupraSolv® GC Solvent Specifications
    Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
  • Brochure: GC Workflow
    We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
  • GC Columns Selection Guide
    An optimized chromatographic separation begins with the column. The selection of the proper capillary column for any application should be based on four significant factors: stationary phase, column I.D., film thickness, and column length.
  • Brochure: GC Solvents
    As the world’s leading supplier of high-purity solvents, we offer a full range of products for every gas chromatography application in the laboratory - including highly sensitive pesticide and dioxin analyses.
  • Brochure: GC Accessories
    Choosing the proper items for routine system maintenance and new column installation can save costly downtime and rework, plus help prevent inaccurate chromatographic results.
  • Guide: Environmental & Agricultural GC Columns Selection Guide
    We have developed the most extensive line of special purpose columns designed for industry specific applications. These columns are manufactured to deliver high resolution, great analyte response, low bleed, and long column life to achieve the analytical performance you require.
  • Flyer: Determination of Benzene in Reformulated Gasoline
    The amount of benzene in gasoline is a concern because it is a known human carcinogen, and exposure to it has been linked to detrimental health effects.
Pagina 1 di 2
Colonne per GC
Una separazione cromatografica di qualità comincia con la scelta della colonna appropriata. Per la GC sono disponibili due tipi di colonne: colonne capillari e colonne impaccate.
Colonne per GC impaccate
Le colonne per GC impaccate sono tubi in acciaio inossidabile, PTFE o vetro riempiti di materiale di impaccamento (fase stazionaria). Le colonne impaccate sono compatibili con volumi di campione maggiori e non sono soggette a contaminazione. Le colonne in vetro sono preferite per le applicazioni che richiedono grande inerzia; le colonne metalliche sono utilizzate per applicazioni meno critiche e quelle in PTFE sono preferite per applicazioni a bassa temperatura.
Colonne per GC capillari
Le colonne per GC capillari sono perfette per le analisi ad alta sensibilità. Esse consistono in un sottile tubo (capillare) in vetro di silice fusa in cui la fase stazionaria riveste o è legata chimicamente alla superficie interna della colonna.
Le colonne per GC apolari sono le più adatte per l’analisi dei composti apolari (gli alcani, per esempio). Equity®-1, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl e SLB®-5ms sono colonne altamente consigliate per la separazione di composti apolari. Le colonne polari sono molto efficienti nella separazione di analiti polari. SPB®-624, OVI-G43, SPB®- 20, Equity®-1701, SPB®-35 SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i, and Nukol™ sono alcune delle colonne polari che assicurano la migliore separazione di composti polari.
Tra le colonne molto polari ci sono quelle che contengono fasi stazionarie con una elevata percentuale di gruppi funzionali cianopropilici. Esse danno luogo a una serie di interazioni che consentono la separazione dei composti polarizzabili. Sono composti polarizzabili quelli contenenti C e H con uno o più legami insaturi C=C o C≡C. Citiamo, tra le colonne capillari molto polari: SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i.
Accessori per GC
Gli accessori adatti per i comuni gascromatografi includono setti, liner e guarnizioni per iniettori, ferrule, dadi, precolonne, raccordi, flussimetri, utensili, siringhe, flaconcini e lampade per i rivelatori a fotoionizzazione (PID).
Purificazione e gestione dei gas
Un sistema di alimentazione del gas deve fornire una fase mobile di alta purezza a una pressione adeguata per l’uso contemplato. Offriamo prodotti per la purificazione e la gestione del flusso di gas (He, H, N, Ar), tra cui purificatori, tubi e regolatori, generatori di gas e compressori d’aria.
Adsorbenti per GC a base di carbonio
Per le analisi GC, offriamo carboni adsorbenti altamente ingegnerizzati (Carbosieve®, Graphsphere™, Carbotrap® e Carbopack™), parecchi setacci molecolari di uso comune e adsorbenti polimerici porosi. I nostri carboni adsorbenti si distinguono in quanto sono:
  • duri e non friabili
  • altamente porosi
  • idrofobi e per questo adatti in ambienti umidi
  • idonei per dimensioni dell’analita corrispondenti a molecole di n-alcani C2-C5