Frigoriferi e congelatori
Poter contare su attrezzature da laboratorio affidabili è essenziale per il successo di qualsiasi struttura di ricerca attiva oggi. Disponiamo di un assortimento di bilance, centrifughe, trituratori, omogenizzatori, agitatori e miscelatori da laboratorio per soddisfare le vostre esigenze in fatto di strumenti e attrezzature per la vostra attività scientifica. In più, ci onoriamo di essere partner e distributori delle soluzioni per la refrigerazione della B Medical Systems. I frigoriferi e i congelatori della B Medical Systems sono disponibili in una gamma di soluzioni per la conservazione a basse temperature, tra cui +5 °C, -41 °C / -32 °C, and -82 °C. Esplorate le nostre offerte per le attrezzature da laboratorio e scoprite fino a che punto queste soluzioni di alto livello sono lo strumento ideale per i ricercatori e gli scienziati attivi nelle farmacie, negli ospedali, nelle case farmaceutiche e nei laboratori di ricerca.
Frigoriferi da laboratorio
B Medical Systems | Serie L
I frigoriferi da laboratorio sono apparecchi destinati alla conservazione in sicurezza di campioni, saggi, colture e altre preparazioni di laboratorio a temperature tra i +4 °C e i +15 °C, grazie a molteplici funzioni per la sicurezza sviluppate come risultato di 40 anni di esperienza nelle tecnologie del freddo.
Frigoriferi da laboratorio
B Medical Systems | Serie F
I congelatori da laboratorio sono apparecchi destinati alla conservazione di prodotti di laboratorio, campioni, materiali di test, sostanze chimiche o reagenti a temperature inferiori ai -20 °C, sviluppati come risultato di 40 anni di esperienza nelle tecnologie del freddo.
Ultracongelatori
B Medical Systems | Serie U
Gli ultracongelatori sono apparecchi destinati alla conservazione di componenti del sangue e del plasma sanguigno, di celle umane, tessuti e altri campioni di laboratorio a temperature ultra-basse fino a -86 °C. I modelli della serie U sono improntati agli standard più elevati e severi e sono dotati di tecnologie all’avanguardia e di un controllo dei consumi della massima efficienza. Il sistema di raffreddamento è progettato per minimizzare i consumi energetici, l’emissione di calore e l’inquinamento acustico. La temperatura preimpostata è di -82 °C, regolabile tra i -40 °C e i -86 °C.
Sistemi di trasporto
B Medical Systems | Serie MT
I sistemi di trasporto sono dispositivi destinati al trasporto in sicurezza di sangue o di componenti del sangue. La serie MT è composta da cinque diversi sistemi di trasporto passivo. I sistemi di trasporto della B Medical Systems sono ideali per un uso intensivo e ripetuto, anche in condizioni climatiche difficili. I modelli della serie MT sono conformi all’Accordo Europeo sul Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su strada (ADR), su rotaia (RID) e via mare (IMDG) e alle normative internazionali per il trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR).
Per tutti i contenitori di trasporto passivo sono disponibili sistemi di raffreddamento eutettico opzionali (-32 °C, +4 °C, +22°C and +37 °C)*.