Merck
HomeProdottiChimica analiticaPreparazione di campioni analiticiDispositivi e fiale per monitoraggio dell'aria
Dispositivi e fiale per monitoraggio dell'aria
Campionatore a secco ASSET EZ4 NCO per il campionamento degli isocianati nell’aria
Si esegue il monitoraggio dell’aria per determinare la concentrazione dei contaminanti nell’aria ambientale, al chiuso e negli ambienti di lavoro. Offriamo soluzioni per desorbimento con solvente, desorbimento termico e campionamento dell’aria totale, inclusi campionatori attivi, passivi e per aria totale. I nostri mezzi di campionamento sono ideati in modo da soddisfare i criteri di campionamento e analitici previsti dai metodi del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), dell’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), della United States Environmental Protection Agency (USEPA), dell’American Society for Testing and Materials (ASTM) e da altri metodi locali. 
Prodotti in evidenza:   
Risorse sui prodotti
Tubi adsorbenti ORBO™ per il campionamento attivo dell’aria
I tubi adsorbenti ORBO™ contengono due letti di materiali adsorbenti separati da lana di vetro o schiuma e offrono recuperi riproducibili e basse deviazioni standard. Forniamo un’ampia gamma di adsorbenti speciali di qualità elevata comprendente Carbopack™/Carbotrap® nero di carbone grafitato (GCB), Carboxen®, Carbosieve®, setacci molecolari di carbonio (CMS), XAD e adsorbenti polimerici porosi Tenax, carbone, carbone petrolifero, gel di silice e Florisil.
Campionamento di composti carbonilici con cartucce LpDNPH
Si utilizzano le cartucce LpDNPH per intrappolare i composti carbonilici su un adsorbente di silice a elevata purezza rivestito con 2,4-dinitrofenilidrazina. Le cartucce LpDNPH sono state ideate per il campionamento dell'aria ambientale, di ambienti chiusi e per scopi di igiene industriale, nel rispetto dei requisiti NIOSH 2016, ASTM D5197, US EPA 100, IP-6A e TO-11A.
Tubi per campionamento attivo dell’aria mediante desorbimento termico
I nostri tubi adsorbenti offrono prestazioni superiori per l’intrappolamento e il desorbimento termico dei composti organici volatili dell’aria. Disponiamo di un’ampia gamma di tubi di campionamento preimpaccati di acciaio inossidabile e fritta di vetro, pienamente compatibili con i desorbitori termici PerkinElmer, Markes (MI), Gerstel®, Shimadzu, OI Analytical®, Tekmar® e Dynatherm. Offriamo anche tubi per desorbimento termico vuoti, in acciaio inossidabile e in vetro di diverse dimensioni; contrassegnati da una freccia che indica il flusso di campionamento, da un codice a barre e da un numero identificativo univoco, possono essere utilizzati per il campionamento dell’aria, per analisi in seguito a estrazione termica e per la creazione di trappole di focalizzazione personalizzate.
Campionatori per isocianati ASSET™ EZ4
Facili da utilizzare, i campionatori a secco per isocianati ASSET™ EZ4 offrono la massima sensibilità per la raccolta e la misurazione degli isocianati in fase vapore e in aerosol. Il campionatore a secco ASSET™ EZ4-NCO raccoglie l'intera gamma dei monomeri e oligomeri di isocianato, mentre il campionatore ASSET™ EZ-ICA è progettato per raccogliere acido isocianico (ICA) e metilisocianato in basse concentrazioni.
Filtri rivestiti per campionamento attivo dell’aria
Offriamo innovativi filtri rivestiti per campionamento a secco, come i dispositivi per il campionamento dell’aria ASSET® EZ4 che raccolgono gli isocianati dell’aria, ma anche filtri rivestiti da usare in cassette, per il campionamento di polveri e aerosol. I nostri filtri, le cassette e gli accessori, citati in numerosi metodi OSHA e NIOSH statunitensi, sono universalmente apprezzati per la loro qualità e affidabilità.
Campionatore diffusivo DSD-DNPH per campionamento passivo dell’aria
Il campionatore DSD-DNPH riunisce in un solo dispositivo la raccolta e l’eluizione del campione e viene usato per determinazioni quantitative di aldeidi e chetoni nell’aria. Il nostro prodotto è raccomandato nel metodo OSHA 1007: Method for Determination of Aldehydes.
Campionatore passivo radiello®
Il sistema di campionamento radiello® si avvale di un metodo di campionamento passivo radiale che assicura campionamenti più veloci, eccellente capacità e migliore robustezza nei confronti di vento, temperatura e umidità. Con oltre 10 tipologie di cartucce di adsorbente, contenenti o l'adsorbente tal quale o un materiale di supporto rivestito chimicamente, e quattro diversi corpi diffusivi, il campionatore passivo radiello® può essere usato per campionare centinaia di composti gassosi differenti in svariate condizioni. Il sistema radiello® è adatto al campionamento di VOC, aldeidi, BTEX, fenoli, ammoniaca (NH3), ozono (O3), 1,3-butadiene, isoprene, biossido di azoto e anidride solforosa (NO2 e SO2), gas anestetici, vapori, acido solfidrico (H2S), acido cloridrico e fluoridrico (HCl e HF).
Prodotti per campionamento dell’aria totale
Il campionamento dell’aria totale si effettua aspirando l’aria in un recipiente e recuperando direttamente da questo i composti di interesse. Le sacche Tedlar® per il campionamento dei gas sono disponibili con valvole di blocco in controfase (PLV) e valvole con tappo a vite (SCV). Le sacche per il campionamento dei gas Supel™ con lamina inerte multistrato e setti Thermogreen® LB-2 forniscono una tenuta aggiuntiva a protezione dell’integrità del campione. Come alternativa alle sacche Tedlar®, offriamo anche ampolle per il campionamento in vetro, ricotte in forno.
Pompe per il campionamento dell’aria
Offriamo pompe di campionamento per il monitoraggio dell’aria, tra cui pompe da vuoto per il campionamento dell’aria totale, il microcampionatore d’aria PAS-500 e la pompa per il campionamento dell’aria Zefon® Escort Elf per il monitoraggio dell'esposizione del personale, insieme a flussimetri a bolla e dispositivi per la taratura del flusso.
Accessori per il monitoraggio dell’aria
Un sistema di iniezione per tubi adsorbenti (ATIS) è un dispositivo per la preparazione dei campioni utilizzato con i tubi per desorbimento termico e con solvente. L'ATIS si serve del principio della vaporizzazione istantanea per portare il campione e gli standard di taratura dai tubi adsorbenti al sistema analitico.