Analisi microbiologiche
Le analisi microbiologiche alimentari consistono nella determinazione dei livelli di contaminazione microbica durante il processo produttivo e nei prodotti finiti destinati al consumo. Il controllo microbiologico prevede l’applicazione di metodi biochimici e molecolari per la ricerca, l’identificazione o il conteggio dei microrganismi di un prodotto.
Articoli tecnici correlati
- An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
- There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
- Baird Parker Agar is used for the isolation, presumptive identification, and enumeration of Staphylococcus aureus from food and animal feed, and pharmaceuticals products.
- Looking for products for the growth, detection, and analysis of E. coli in food and beverage products? Here you will find an overview of all our Escherichia coli testing solutions, regulatory compliance support & lab efficiency services.
- Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Visualizza tutto (24)
Protocolli correlati
- Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
- General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
- In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
- Visualizza tutto (6)
Cerca altri articoli e protocolli
L’importanza delle analisi microbiologiche in ambito alimentare
Le linee guida Food Safety and Standards Act aiutano i produttori del settore alimentare a garantire la sicurezza e la qualità dei loro prodotti. L’identificazione dei microrganismi patogeni e responsabili del deterioramento è una componente della microbiologia alimentare essenziale per assicurare la sicurezza dei consumatori, tutelare i marchi, e minimizzare costosi interventi di mitigazione in seguito a ispezioni non superate o a casi di intossicazione alimentare. I fattori fondamentali di cui tener conto in un programma di monitoraggio microbiologico sono la frequenza delle analisi, la fase del processo produttivo ideale per l’analisi, la matrice o la composizione del prodotto, i microrganismi responsabili del deterioramento bersaglio e i metodi analitici.
Nella produzione alimentare, le contaminazioni batteriche e fungine sono associate a diverse patologie i cui sintomi variano dalla nausea di debole intensità fino a severe intossicazioni gastrointestinali e persino alla morte.
Anche lo screening dei microbi responsabili del deterioramento delle bevande è essenziale per garantire il rilascio di prodotti sicuri.
I danni dovuti al deterioramento possono essere costosi per i produttori di bevande, indipendentemente che riguardino gli ingredienti o un prodotto finito. E possono avere conseguenze anche più gravi se il prodotto avariato raggiunge la distribuzione. Oltre alla perdita economica dovuta al prodotto andato a male e al suo richiamo, anche la fiducia dei clienti e l’immagine del marchio possono venire seriamente compromesse.
Applicazioni di AQ/CQ microbiologico nella produzione alimentare
Le analisi microbiologiche, sia quantitative che qualitative, contribuiscono in modo significativo all’identificazione delle contaminazioni alimentari e dei focolai di tossinfezioni. Queste analisi di routine possono essere utilizzate per convalidare i metodi di controllo primario, come il sistema HACCP (analisi dei rischi e punti critici di controllo). Le nostre soluzioni per le analisi microbiologiche di routine coprono l’intero processo produttivo fino alle analisi di AQ/CQ dei prodotti e assicurano il rispetto degli standard internazionali. Esse comprendono:
- monitoraggio igienico con analisi microbiologiche di aria, superfici e personale (sistema di gestione HACCP e ricerca dell’ATP)
- analisi dell'acqua
- ricerca dei patogeni
- ricerca dei microrganismi indicatori
- ricerca dei microrganismi responsabili del deterioramento
Microrganismi responsabili del deterioramento di alimenti
Il deterioramento degli alimenti, spesso evidenziato da un’alterazione della consistenza, dell’aroma o dei valori nutritivi, può essere causato da lieviti, muffe e batteri. Esistono due tipi di lieviti in grado di provocare il deterioramento degli alimenti. Il vero lievito metabolizza lo zucchero e produce alcol e anidride carbonica gassosa attraverso il processo detto fermentazione. Il falso lievito è presente sotto forma di film secco sulla superficie di alimenti con un elevato tenore zuccherino o acido. La muffa cresciuta sugli alimenti è visibile perché formata da filamenti. In uno stabilimento, contenere l’esposizione agli agenti microbici è una sfida continua, perché le spore di muffa possono galleggiare nell’aria e trovare condizioni idonee per riprodursi nuovamente. La presenza di lieviti e muffe può essere riscontrata sugli alimenti molto acidi, ad esempio frutta e sottaceti, mentre i batteri prediligono i prodotti poco acidi come carni e verdure. Anche diversi tipi di batteri sporigeni o non sporigeni sono in grado di deteriorare gli alimenti.
Tossinfezioni pericolose sono spesso causate da batteri patogeni opportunisti, come quelli del genere Salmonella che possono sopravvivere in pollame, carni e uova, l’E. coli che contamina carni bovine e verdure e le Listeria che interessano soprattutto i prodotti lattierocaseari e gli alimenti preparati a lunga conservazione.
Requisiti delle analisi microbiologiche alimentari
La trasformazione, la produzione e il controllo della qualità richiedono la ricerca di microrganismi specifici in-process. I requisiti variano da settore a settore, a seconda dei parametri di deterioramento delle diverse tipologie di alimenti e bevande. In base alla deperibilità dei prodotti solitamente si stabilisce se è necessario ricorrere alle tecniche tradizionali o a quelle rapide. I metodi tradizionali di solito richiedono la piastratura e la coltura dei campioni per l’identificazione dei microrganismi. I metodi rapidi fanno uso di sonde molecolari per rilevare firme microbiche a DNA e sono considerati metodi alternativi se non specificamente descritti in norme USDA, FDA, ISO o in altri standard. Essi sono spesso preferiti quando è necessario ottenere rapidamente i risultati per il rilascio dei campioni alimentari, specialmente carne o altri alimenti deperibili. I metodi alternativi sono applicabili se convalidati secondo le linee guida ISO 16140 o AOAC International e accettati dalle autorità locali.