Terreni per colture vegetali
La coltivazione di tessuti vegetali in laboratorio può riguardare semi, meristemi, calli e gemme e richiede terreni per colture vegetali specializzati. I terreni Murashige e Skoog (chiamato anche terreno MS, MSO o MS0) e Gamborg B5 rappresentano due delle più importanti formulazioni di terreno utilizzate nelle colture vegetali. Questi terreni contengono tutti i micro e macronutrienti, le vitamine, i supplementi organici e i regolatori di crescita necessari per la crescita e la moltiplicazione delle cellule, dei tessuti e degli organi vegetali in vitro. Per le applicazioni che richiedono formulazioni personalizzate, offriamo una selezione completa di miscele di sali, soluzioni di vitamine e supplementi di base.
Murashige e Skoog (terreno MS)
Ancora oggi, per gran parte delle colture di tessuti vegetali usate per la ricerca e le biotecnologie, si utilizzano i terreni descritti più di 50 anni fa da Murashige e Skoog. Il terreno che prende il loro nome, Murashige e Skoog o terreno MS, è tutt’oggi il terreno per colture vegetali più utilizzato ed è disponibile come miscela base di sali o come terreno con aggiunta di sostanze organiche.
Indipendentemente dal formato, i terreni MS includono micro e macronutrienti, oltre a nutrienti come zuccheri, vitamine e regolatori della crescita. I diversi componenti dei terreni MS possono essere combinati in modo personalizzato per creare la formulazione di terreno più indicato per cellule o tessuti vegetali di diverso tipo.
Terreno Gamborg B5
Il terreno Gamborg B5 è un terreno di coltura ottimizzato per la coltura di cellule, tessuti e organi vegetali in vitro. Contiene una miscela di sali inorganici, vitamine e carboidrati. Offriamo terreno Gamborg B5 con sostanze organiche minime, il mix vitaminico Gamborg e la miscela di sali di base Gamborg B5.
Terreno di coltura per orchidee Phytamax™
Il terreni Phytamax™ Orchid Multiplication e Phytamax™ Orchid Maintenance, vengono utilizzati per la coltura, la propagazione e il trapianto dello stelo dell'orchidea. I terreni di coltura per orchidee Phytamax™ sono disponibili con o senza carbone attivo e con carbone attivo e polvere di banana insieme.
Prodotti
Risorse sui prodotti
Articolo: Gli antibiotici nei protocolli per le colture di tessuti vegetali
Articolo: Classici terreni per le colture vegetali
Articolo: Sterilizzazione di espianti – Protocollo per la coltura di tessuti vegetali
Articolo: Regolatori di crescita – Protocollo per la coltura di tessuti vegetali
Articolo: Preparazione di terreni – Protocollo per la coltura di tessuti vegetali
Articolo: Terreni per patologia vegetale – Protocollo per la coltura di tessuti vegetali
Articolo: Phycology Media in Plant Tissue Culture
Brochure: Plant Tissue Culture Products to Ensure Your Success
Articolo: Silver Thiosulfate – Plant Tissue Culture Protocol
Articolo: Miscele vitaminiche – Protocollo per la coltura di tessuti vegetali