Inserti e piastre Millicell® per colture cellulari
Gli inserti Millicell® sono concepiti per la massima comodità dell’utilizzatore e la più alta rilevanza biologica nelle applicazioni di coltura cellulare. In vivo le cellule proliferano in un ambiente tridimensionale e i nutrienti sono per loro accessibili da tutte le direzioni. Al contrario, le tradizionali piastre di coltura in plastica obbligano le cellule a crescere su una superficie bidimensionale liscia, il che determina l’appiattimento dei nuclei e una ridotta funzionalità. Il design delle piastre e degli inserti permeabili Millicell® permette l’accesso alle superfici basolaterale e apicale degli strati cellulari, promuovendo una crescita multidimensionale e più simile a quella naturale e consentendo, quindi, di ottenere modelli in vitro più significativi e risultati biologicamente più rilevanti in applicazioni quali screening di tossicità, screening primari e secondari, studi di segnalazione e proliferazione cellulare, saggi di trasporto e studi sul sistema ADME e sulla sicurezza dei farmaci.
Panoramica della pagina
- Inserti sospesi Millicell® per colture cellulari
- Inserti con piedini Millicell® per colture cellulari
- Gruppi piastra Millicell® a 24 e a 96 pozzetti
- Gruppi piastra Millicell® per colture cellulari 3D
- Come scegliere inserti e piastre di coltura
- Camere di coltura coprivetrini Millicell® EZ
- Fiasche Millicell® HY
Coltura cellulare con inserti sospesi Millicell®
Inserti sospesi Millicell® per colture cellulari
Gli inserti sospesi Millicell® permettono di studiare sia la superficie apicale sia quella basale di colture monostrato e costituiscono degli strumenti eccellenti per le co-colture, poiché la coltura basolaterale esterna non viene disturbata dalla presenza dei piedini dell’inserto.
- Per colture cellulari 2,5D e per chemiotassi
- L’originale design facilita l’accesso basolaterale e riduce i rischi di contaminazione
- La membrana in PET otticamente trasparente consente una migliore visualizzazione delle cellule e il monitoraggio del monostrato cellulare
- La membrana traslucida in PET ad alta densità di pori accresce la velocità di diffusione basolaterale dei nutrienti
- Disponibili con tre diverse dimensioni dei pozzetti (6, 12 e 24 pozzetti) e cinque differenti dimensioni dei pori della membrana (da 0,4 µm a 8,0 µm)
- Compatibili con i fluorofori per imaging in fluorescenza
Inserti con piedini Millicell® per colture cellulari
Gli inserti con piedini Millicell® sono autoportanti e possono essere appoggiati sul fondo dei pozzetti di una piastra o di altri recipienti, rimanendo sollevati grazie alla presenza proprio dei piedini. Questa tipologia di inserti promuove la crescita naturale di linee cellulari aderenti e in sospensione ed è disponibile con tre differenti membrane ottimizzate per esigenze specifiche:
- le membrane Biopore™ in PTFE (politetrafluoroetilene), a basso adsorbimento proteico, sono state sviluppate per l’osservazione di cellule vive e per l’immunofluorescenza. Rispetto ad altri materiali, queste membrane trasparenti presentano una bassa fluorescenza di fondo e, se ricoperte di matrice extracellulare, sono indicate per cellule ancoraggio-dipendenti;
- le membrane MF-Millipore™ in MCE (esteri misti di cellulosa) sono prive di Triton® e idonee per studi di recettori di superficie, di tossicologia in vitro, di adesione microbica e per saggi di uptake con cellule polarizzate;
- le membrane Isopore™in PCF (policarbonato), idrofile e trattate per le colture tissutali, consentono la crescita di cellule fenotipiche aderenti senza l’utilizzo del rivestimento di matrice extracellulare (ECM). L’elevata densità dei pori consente la massima diffusione nei saggi di trasporto e di uptake.
Gli inserti con piedini Millicell® per colture organotipiche sono concepiti per ricerche di alto livello sulle strutture tridimensionali di espianti:
- per un’elevata vitalità cellulare e per ricerche di alto livello sulle strutture tridimensionali di espianti;
- il profilo più basso permette agli inserti di entrare nelle comuni piastre di Petri;
- la membrana Biopore™ (PTFE) otticamente trasparente assicura un’elevata vitalità e un eccellente tasso di trasporto trans-membrana dell’ossigeno; inoltre, è ottimizzata per il mantenimento a lungo termine dell’espianto.
Gruppi piastra Millicell®
I gruppi piastra Millicell®-24 e Millicell®-96 completi di vassoio di raccolta consentono la crescita, la somministrazione del terreno di coltura e l’analisi delle cellule in un’unica piastra dal fondo in membrana, ottimizzata per la crescita e il mantenimento di colture monostrato di elevata integrità. Queste piastre possono essere utilizzate manualmente o con sistemi automatizzati di semina, somministrazione dei terreni e lavaggio. Il loro design attentamente ponderato ne migliora la fruibilità con i sistemi “seed-and-feed”, con i sistemi automatizzati per la gestione dei liquidi e con gli strumenti per la misurazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER).
- Un sistema completo composto da piastra multipozzetto con fondo in membrana, vassoio di raccolta a pozzetto singolo o multipozzetto e coperchio
- L’estroflessione del pozzetto apicale protegge il monostrato cellulare e rende più agevole il pipettaggio e l’accesso basolaterale
- Disponibili con una varietà di membrane in polietilene tereftalato (PET) che si differenziano per le dimensioni dei pori
- I pozzetti del vassoio di raccolta, a goccia, evitano la formazione di bolle d’aria
- I bordi rialzati dei pozzetti migliorano la tenuta della pellicola sigillante e consentono l’impiego di caratteri grandi per l’etichettatura e quindi una facile identificazione dei pozzetti
Piastre Millicell® Ultra-Low Attachment (ULA) e Millicell® Microwell
Le piastre Millicell® ULA sono strumenti affidabili per le colture cellulari 3D che promuovono l'autoassemblaggio di sferoidi senza scaffold. Le piastre a 96 pozzetti con fondo a U sono compatibili con applicazioni analitiche e in particolare con l'analisi delle immagini in campo chiaro e in fluorescenza poiché i pozzetti presentano trasparenza ottica elevata. Il trattamento superficiale non citotossico, stabile e anti-adesione delle piastre Millicell® ULA consente l'assemblaggio di sferoidi ad alto rendimento.
- Promuovono una formazione uniforme di un solo sferoide/corpo embrioide in ciascun pozzetto
- Formazione e analisi di sferoidi nella stessa piastra
- Pre-rivestite mediante un trattamento superficiale anti-adesione promuovono la naturale formazione di sferoidi
- Le piastre sono compatibili con i sistemi robotizzati per la gestione dei liquidi
Le piastre Millicell® Microwell sono strumenti pronti all'uso per le colture cellulari 3D ideati per colture di organoidi riproducibili e ad alto rendimento. Grazie alla presenza di una serie di micropozzetti (μW) con fondo a U ultra-densi, in ogni microcavità si genera un organoide che poi cresce in un idrogel precolato senza bisogno di una matrice extracellulare solida. Disponibili in molteplici configurazioni e con micropozzetti di diverso diametro, le piastre Millicell® Microwell soddisfano ogni necessità applicativa degli organoidi.
- Nei micropozzetti di queste piastre è contenuto un idrogel in polietilenglicole (PEG)
- Organoidi omogenei si formano in un solo piano focale, a vantaggio dell'imaging ad alto rendimento
- La presenza di migliaia di micropozzetti in un solo pozzetto amplifica la generazione di organoidi per le applicazioni ad alto rendimento
- Il formato SBS standard di queste piastre agevola l'attuazione di procedure standardizzate per la coltura di organoidi, le applicazioni di screening e i flussi di lavoro automatizzati.
Come scegliere inserti e piastre di coltura
Nella scelta degli inserti e delle piastre di coltura Millicell®, per l’identificazione del materiale e delle dimensioni dei pori della membrana più opportuni si tenga conto del tipo di cellule e dell’applicazione di proprio interesse, come da tabella seguente.
- CM = membrana idrofila in PTFE Biopore™
- HA = membrana in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™
- PCF = membrana in policarbonato Isopore™
- PET = polietilene tereftalato
Camere di coltura coprivetrini Millicell® EZ
Le camere di coltura coprivetrini Millicell® EZ possono essere utilizzate per coltivare, fissare, colorare ed osservare le cellule in un unico dispositivo. Nessuna necessità di spostare il coprioggetto dalla piastra al vetrino o di rimuovere dal vetrino la camera contenente il terreno prima del fissaggio o della colorazione. I pozzetti vengono facilmente rimossi senza rischio di rompere i vetrini o di rovinare gli strati di cellule. Le camere di coltura coprivetrini Millicell® EZ semplificano e velocizzano l’acquisizione dei dati.
- Linguette facili da spezzare per un’agevole rimozione dei pozzetti
- Non servono strumenti per rimuovere i pozzetti dal vetrino
- Non servono adesivi per attaccare i pozzetti al vetrino
- Nessuna fuoriuscita dai pozzetti
- Non è necessario rimuovere i pozzetti in polipropilene prima del fissaggio e della colorazione, il che consente l’impiego di sonde diverse nei vari pozzetti
- Il portavetrini protegge il vetrino da eventuali danni
Fiasche Millicell® HY
Fiasche innovative per colture multistrato, le fiasche Millicell® HY favoriscono una crescita cellulare uniforme e costante, a vantaggio di elevati tassi di recupero cellulare. Costituite da diversi strati identici, esse massimizzano la superficie della coltura cellulare assicurando rese molto elevate e consentendo di risparmiare spazio nell’incubatore.
- Evitano di perdere tempo nei passaggi di cellule
- Riducono le spese per terreni di coltura, cellule e reagenti
- Rese cellulari costantemente elevate
- Condizioni di salute uniformi in tutti gli strati
- Facile transizione dalle fiasche per colture cellulari in monostrato
- Compatibili con la visualizzazione al microscopi per il monitoraggio della salute e della confluenza cellulare
- Essendo impilabili permettono di risparmiare spazio nell’incubatore
Risorse correlate
- Article: Alternative High-Yield Cell Culture Systems
Solutions for high-yield cell culture scale-up applications including multi-layered flasks (HyperFlasks/CellStacks), roller bottles, spinner and shaker flasks. Free ECACC handbook download.
- Brochure: Multiply Your Success MultiScreen® and Millicell® Filter Plates for Assay Development
This guide for pharmaceutical development, discovery research, molecular biology and sample preparation includes products for screening and cell culture. These products provide proven solutions for a range of applications and are backed by extensive technical support.
- Data Sheet: Millicell® Inserts and Plates
The research needed to narrow the gap between in vitro and in vivo, or 2D and 3D, cell environments has never been greater. Our sixty-plus year legacy of precision engineered filtration and cell culture expertise continues to provide the modern tools needed to support cell growth that is more predictive of natural cellular behavior.
- Flyer: Discover a Better Cell Culture Insert
Millicell® cell culture inserts and plates provide a permeable support for cell growth, allowing cells access to media and nutrients from the apical and basolateral sides. This feature more closely mimics the in vivo cellular environment of cells compared to conventional seeding on polystyrene plates.
- Protocol: Generating Organotypic 3D Skin Cultures as an In-Vitro Model of the Human Epidermis
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
- Protocol: T-Cell Migration Assays Using Millicell® Cell Culture Inserts
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- Article: Barrier Formation and Permeability Assays using Millicell® Hanging Cell Culture Inserts
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
- Article: Cell Migration and Invasion Assay Guidance using Millicell® Cell Culture Inserts
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
- Article: Using Immortalized 16HBE14o- Human Bronchial Epithelial Cell Lines to Model Respiratory Lung Diseases
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.