Merck
Resine per cromatografia di affinità
Un ambiente di laboratorio in cui si possono osservare gli strumenti e le sostanze chimiche utilizzate nella cromatografia di affinità. In primo piano, tre flaconi che riportano in etichetta i simboli di pericolo che indicano la presenza di sostanze infiammabili e corrosive, essenziali per ottenere interazioni biochimiche selettive e per i processi di purificazione. Sullo sfondo, una scienziata in camice da laboratorio lavora con apparecchiature complesse, probabilmente legate alla produzione su larga scala e allo sviluppo di un processo in cromatografia di affinità.
La cromatografia di affinità separa miscele complesse tramite interazioni biochimiche altamente selettive. Questa tecnologia di purificazione è utilizzata frequentemente per separare in modo efficiente le molecole di interesse dalle impurezze. La nostra gamma di resine di affinità è progettata per una purificazione ad alto rendimento ed economicamente conveniente, dallo sviluppo di processo fino alla produzione su larga scala.
Risorse correlate
Pagina 1 di 2
Resine di affinità con proteina A
Eshmuno® A è una resina ad alta capacità per la purificazione di proteine contenenti la regione Fc, come gli anticorpi monoclonali (mAb). Questa resina può essere sanitizzata in condizioni acide e alcaline.
Resine di affinità per la purificazione del plasma
Le resine Eshmuno® P anti-A e anti-B rimuovono efficacemente le isoagglutinine anti-A e anti-B nei processi riguardanti le immunoglobuline (Ig) derivate dal plasma, possibili fattori di rischio emolitico per i pazienti.
Resine di affinità per la purificazione di proteine
La resina Fractogel® Metal Chelate offre una separazione efficace ed economicamente conveniente di proteine e peptidi, soprattutto di proteine con residui di istidina, cisteina e triptofano esposti, incluse le proteine con His-tag.
Supporto per qualificazione, valutazione del rischio e ottimizzazione del processo
A complemento della nostra gamma di prodotti, il programma Emprove® mette a disposizione dossier documentali di tre diverse tipologie, a sostegno di altrettante attività inerenti le fasi dello sviluppo e della produzione: qualificazione, valutazione del rischio e ottimizzazione di processo. I pacchetti documentali presentano, in maniera organizzata e in un formato di facile consultazione, tutte le schede tecniche di controllo dei singoli prodotti, le attestazioni di qualità e le informazioni normative utili a garantire la conformità dei vostri processi.