Merck
PAT: integrate la qualità nei vostri processi biofarmaceutici
di monitoraggio e controllo in tempo reale
HomeProposte integrateBiopharma 4.0Tecnologia analitica di processo (PAT)
L’obiettivo della tecnologia analitica di processo PAT è quello di assicurare la qualità nei processi di produzione biofarmaceutici mediante il monitoraggio e il controllo in tempo reale dei processi. La PAT fa uso di strumenti analitici per sviluppare processi di produzione in grado di adattarsi alla variabilità dei materiali e delle attrezzature. Una volta che siano stati individuati i parametri critici di processo (CCP) che influenzano gli attributi critici di qualità (CQA), è possibile applicare gli opportuni metodi analitici per monitorare i CPP in modo che non escano dallo spazio di progetto (design space) desiderato. Questo approccio integra i principi della qualità per progettazione (QbD) nel processo invece che affidarsi unicamente alle verifiche sul prodotto finito.
PAT: integrate la qualità nei vostri processi biofarmaceutici grazie al monitoraggio ed al controllo in tempo reale
Ricercatrice in laboratorio intenta all’uso della tecnologia analitica di processo.
Le PAT creano le condizioni per realizzare l’impianto del futuro.
Incorporare le PAT nel processo produttivo è propedeutico a gettare le fondamenta del “bioprocesso 4.0” e dell’impianto del futuro e ad avviare così una trasformazione digitale integrale della produzione farmaceutica, basata sul monitoraggio in tempo reale, sui sistemi di controllo e sull’analisi dei dati. Gli strumenti PAT abilitano il monitoraggio del processo in tempo reale che a sua volta conduce ad una migliore comprensione del processo, gestito con maggior prontezza e flessibilità, per una assicurazione di qualità superiore.
Il monitoraggio analitico migliora la comprensione del processo e la qualità dei prodotti
Una recente acquisizione della PAT consiste nell’uso di sensori cromatografici, spettroscopici e/o di spettrometria di massa, che sono stati integrati nelle operazioni unitarie upstream e downstream. Queste tecnologie vengono impiegate direttamente nel flusso di processo (in-line), con campionamento automatizzato sulla linea di processo (on-line) o presso la linea di processo (at-line) per consentire il monitoraggio ed il controllo del processo in tempo reale. Grazie ai dati forniti in tempo reale dai sensori è possibile intervenire tempestivamente sul processo, regolandone e ottimizzandone il corso, e conseguire così una migliore comprensione del processo e una qualità di prodotto più elevata.
Categorie correlate
Due ricercatori al lavoro nei pressi di un bioreattore.
Terreni di coltura per bioprocesso
I nostri terreni per colture cellulari (CCM, cell colture media) personalizzabili, per bioprocessi, migliorano la produttività dei processi a monte nella produzione di mAb, vaccini e terapie geniche/cellulari.
Famiglia Mobius
Bioreattori monouso Mobius® per i bioprocessi
La famiglia di bioreattori Mobius® include bioreattori da banco (2 mL e 3 L), su scala pilota, su scala clinica e...
Operatore di laboratorio alle prese con un dispositivo di ritenzione cellulare.
Ritenzione cellulare
Con il sistema di ritenzione cellulare Cellicon® è possibile creare le condizioni per raggiungere densità cellulari più elevate nei processi di perfusione.
Webinar correlati
Raman Spectroscopy for Monitoring of CCP and CQA in Perfusion
Webinar che illustra l’impiego della spettroscopia Raman nel monitoraggio dei CPP e dei CQA in colture in perfusione.
Monitoring and Quality Control of Cell Culture Media Preparation Using Raman Spectroscopy
Webinar che esplora le modalità di impiego della spettroscopia Raman nel controllo di qualità dei terreni per colture cellulari.
Utilization of Automated Aseptic Sampling
Webinar che illustra come impiegare il campionamento asettico automatizzato per acquisire più celermente i dati relativi al processo e quelli relativi alla qualità nel bioprocesso upstream.
On-line HPLC as PAT Tool in Bioprocessing
Webinar che illustra come impiegare il campionamento asettico automatizzato per acquisire più celermente i dati relativi al processo e quelli relativi alla qualità nel bioprocesso upstream.
Risorse correlate
Pagina 1 di 2
Chiedi ad un esperto PAT
Piattaforma BioContinuum™: il fattore abilitante dello stabilimento di bioprocesso del futuro!