Interazioni tra proteine e acidi nucleici
Le proteine sono delle molecole chiave per la cellula e sono responsabili di una miriade di attività biologiche che le cellule devono portare avanti per funzionare e sopravvivere. Esistono anche delle proteineche interagiscono con il DNA. Il DNA nei cromosomi si avvolge intorno alle proteine in una struttura strettamente impacchettata chiamata cromatide. Queste strutture date dall’insieme di DNA e proteine hanno la funzione di impacchettare e compattare il DNA all'interno del nucleo. Sono stati sviluppati potenti strumenti e tecniche molecolari in grado di isolare le strutture proteina-DNA e i complessi proteici che legano il DNA per le successive applicazioni.
Immunoprecipitazione
Con l’immunoprecipitazione, ottenuta usando anticorpi altamente specifici per le proteine che legano l’RNA e il DNA (ad es. fattori di trascrizione), gli scienziati possono studiare la regolazione dei pathway molecolari e comprendere meglio la funzione dei geni, sia nei tessuti sani che in quelli malati.
Attualmente disponiamo di diverse tecniche e metodiche progettate per l’analisi delle interazioni proteina-RNA e proteina-DNA e per ulteriori analisi a valle. Ad esempio, i saggi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP) vengono utilizzati per studiare le interazioni tra fattori di trascrizione e DNA, per studi di espressione genica e modificazione epigenetica. I saggi di precipitazione dell'RNA (RIP) sono invece usati per studiare le proteine che si legano a mRNA, RNA non codificanti, miRNA e RNA virali. Un punto critico comune agli studi di immunoprecipitazione è quello della specificità e/o della disponibilità dell'anticorpo per la proteina di interesse. Per ovviare a questo problema i ricercatori si affidano alla tecnologia delle proteinericombinanti che consentono di esprimere delle proteine modificate con tag specifici, come il tag emoagglutinina (HA), riconosciuti con elevata specificità dall'anticorpo appropriato.
Saggio di ligazione di prossimità
Gli scienziati che usano le tecniche per lo studio delle interazioni proteina-DNA hanno messo a punto nuovi strumenti e metodi per valutare anche le interazioni proteina-proteina. Ilsaggio di ligazione di prossimità (PLA) dotato di elevata specificità e sensibilità, consente di rilevare le proteine endogene, le modifiche alle proteine e le eventuali interazioni proteiche in situ. In modo analogo alle tecniche di immunoprecipitazione, il saggio PLA utilizza anticorpi primari altamente specifici per riconoscere le due proteine di interesse. Tuttavia in questo saggio gli anticorpi primari vengono legati da anticorpi secondari marcati con degli oligonucleotidi modificati che funzionano come sonda PLA Solo se entrambe le proteine sono presenti e vicine gli oligo connettori si legheranno alle sonde PLA A questo punto si aggiunge una ligasi che genera un templato di DNA circolare completo. Il DNA circolare appena formato funge da templato per l’amplificazione “a cerchio rotante” grazie all’aggiunta della DNA polimerasi.e alla fine si genera un segnale notevolmente amplificato è legato alla sonda PLA. La scelta della tecnica più adatta per l’analisi dell'interazione tra proteine e acidi nucleici dipende in buona parte dalle applicazioni a valle che interessano il ricercatore.
Articoli tecnici correlati
- Scopri come funziona la tecnologia del saggio di ligazione di prossimità e come il kit per verificare l’interazione tra proteine permetta di confermare in situ la presenza di dimerizzazione di EGFR-HER2 indotta da EGF.
- We synthesize peptides up to 200 amino acids in length using state of the art solid support chemistries and purify peptides using HPLC. A variety of purity levels, scales of synthesis and extensive modifications are available.
- RNA Immunoprecipitation (RIP) is an essential method for analyzing proteins that interact with and modify the function of mRNAs, small RNAs, viral RNAs, or lncRNAs.
- Duolink® PLA Multicolor technology and the quantification of protein-protein interactions in fixed tissues and cells.
- Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
- Visualizza tutto (27)
Protocolli correlati
- Questo protocollo si usa per la rivelazione mediante immunofluorescenza di proteine presenti nelle cellule e nei tessuti.
- Duolink® kits use in situ PLA®, a proximity ligation assay technology, to accurately and objectively quantify individual proteins, and their interactions and modifications in unmodified cells and tissue.
- The video follows the simple and straightforward procedure that allows you to detect, quantify and obtain cell localization of protein interactions and their modifications in a single experiment.
- This page shows how to purify or remove DNA-binding proteins with Heparin Sepharose High Performance, Heparin Sepharose 6 Fast Flow, Capto Heparin from Cytiva.
- Protocol for use of Duolink® PLA reagents for the detection of individual proteins, protein modifications, and protein-protein interactions within cell populations by flow cytometry.
- Visualizza tutto (16)
Cerca altri articoli e protocolli