Merck
Fotocatalizzatori
Un fotoreattore in un laboratorio di sintesi organica per la catalisi foto-ossidoriduttiva
La catalisi foto-ossidoriduttiva è un potente strumento di sintesi organica, che utilizza luce visibile per attivare una reazione chimica. L’adozione su ampia scala della catalisi foto-ossidoriduttiva con luce visibile è subordinata alla possibilità di accedere a fotocatalizzatori e a fonti affidabili di luce naturale. Siamo lieti di sostenere i vostri esperimenti nel campo della fotocatalisi finalizzati alla creazione di nuovi legami e alla sintesi veloce di prodotti complessi.  
Da lungo tempo i chimici sono alle prese con il problema della riproducibilità delle reazioni foto-ossidoriduttive. Operare con un assetto sperimentale variabile o effettuare reazioni distinte mantenendo un medesimo assetto sperimentale può rivelarsi complicato. Le nostre nuove strumentazioni di laboratorio mirano a ridurre queste difficoltà, grazie a fotoreattori specifici per ogni stadio di sviluppo della reazione in grado di garantire risultati sperimentali solidi sia in caso di reazioni fotocatalitiche differenti sia in caso di ripetizione della stessa reazione.
Per saperne di più
 I nostri fotoreattori fungono da sorgenti affidabili di luce visibile per una varietà di applicazioni e di volumi di reazione:  
  • il kit di partenza Photo KitAlysis è perfetto per eseguire 24 reazioni fotocatalitiche simultanee su microscala ed ottimizzare così le reazioni
  • il fotoreattore SynLED Parallel consente reazioni su piccola scala per la creazione rapida di librerie, grazie alla possibilità di condurre 16 reazioni simultanee in fiale da 7,4 mL
  • il fotoreattore Penn PhD combina illuminazione a LED, agitazione meccanica e raffreddamento in un solo dispositivo ed è in grado di utilizzare fiale da 1 mL fino a 40 mL, consentendo ai chimici di ottimizzare le loro sequenze sintetiche
  • il fotobioreattore BPR200 utilizza illuminazione a LED e un sistema di raffreddamento specifico per reazioni foto-ossidoriduttive in parallelo, per la marcatura covalente di biomolecole e per esperimenti su cellule vive
  • il reattore LightOx PhotoReact 365 fornisce illuminazione UV ideale per reazioni fotochimiche e fotobiologiche di screening ad alta capacità.
Per decidere quale fotoreattore sia più adatto alle tue esigenze, prendi visione del nostro articolo tecnico sulla fotocatalisi.
Grazie ad una selezione sempre più ampia di catalizzatori all’iridio e al rutenio, di fotocatalizzatori a base di derivati acridinici e di altri fotocatalizzatori e leganti organici non contenenti metalli, disponiamo oggi di un’ampia scelta di catalizzatori per foto-ossidoriduzioni complesse per qualsiasi schema di reazione. I nostri kit di screening KitAlysis™ consentono ai chimici di individuare, in maniera rapida ed efficiente, le giuste condizioni sperimentali per un’ampia gamma di reazioni catalizzate per via foto-ossidoriduttiva.
In evidenza
Guida alla catalisi fotoredox
Registrati e scarica la nostra “Guida alla catalisi fotoredox” omaggio, ricca di esempi particolarmente rilevanti di formazione di legami fino ad oggi non accessibili, setup sperimentali per reazioni standard e riferimenti tecnici e bibliografici relativi ai catalizzatori.
Fundamentals and Applications of Photoredox Catalysts in Organic and Macromolecular Synthesis
Il webinar illustra gli aspetti fondamentali della fisica dei catalizzatori foto-ossidoriducenti e ne discute alcune significative applicazioni in sintesi organica.
Illuminating Research with the LightOx PhotoReact 365 Benchtop Photoreactor
La ricerca nei campi della fotochimica e della fotobiologia è una attività in forte crescita, caratterizzata da vincoli sperimentali molto particolari: in molti casi infatti, mettere a punto un protocollo di irradiazione del campione che sia affidabile e riproducibile diventa impegnativo quanto la ricerca stessa.