Singoli cloni per RNAi
Cloni MISSION® shRNA per un knockdown genetico ottimale
Un silenziamento genico stabile e a lungo termine contraddistingue i costrutti short hairpin RNA (shRNA) dalle altre tecnologie RNAi e CRISPR e può risultare vantaggioso per gli esperimenti di knockout genico. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics, in collaborazione con gli scienziati del TRC (The RNAi Consortium), ha generato la serie più completa e validata di vettori e cloni per gli esperimenti di RNAi. Approfittate della nostra esperienza di livello mondiale nella produzione lentivirale ad alta processività e dei nostri servizi di purificazione del DNA che consentono di risparmiare tempo e risorse. Le nostre offerte personalizzate e flessibili assicurano che tutte le vostre esigenze sperimentali siano soddisfatte e offrono una copertura di geni senza precedenti.
Con alle spalle più di 350 anni di leadership tecnica, i prodotti Sigma-Aldrich® Advanced Genomics integrano una competenza che si estende ben oltre il laboratorio, dalla scoperta all’applicazione terapeutica.
Scoprite di più su
Il Knockdown genico esperto a cui affidarsi
In qualità di fornitore esclusivo delle collezioni TRC1.5 e TRC2, offriamo una serie completa di shRNA MISSION® comprendente quasi 200.000 costrutti di shRNA pre-clonati per più di 20.000 geni umani e murini. Cercate il gene di vostro interesse con facilità, visualizzate i dati di validazione e ordinate con pochi semplici clic. I cloni shRNA sono disponibili in formato lentivirus, DNA plasmidico o stock batterici.
Ogni gene è rappresentato da più costrutti diretti verso diverse regioni della sequenza genica. Ogni shRNA viene clonato nelvettore lentivirale pLKO.1 e la sequenza è verificata per garantire l’appaiamento con il gene bersaglio Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre il portafoglio di screening mediante shRNA più affidabile e completo, anche per i target e le linee cellulari più difficili.
Screening di RNAi per knockdown genome-wide
Gli screening di genomica funzionale costituiscono una componente fondamentale della ricerca, e permettono di svelare i meccanismi alla base del funzionamento di sistemi biologici, pathway e malattie. Un’efficace analisi di queste complesse reti di interazioni molecolari necessita di librerie di shRNA che forniscano un knockdown affidabile, efficiente e a lungo termine. Desiderate maggiori informazioni sui set per famiglie geniche o sulle librerie? Contattaci.
VETTORI DIshRNA E CONTROLLI
Per la messa a punto dei progetti sperimentali è basilare avere i vettori e i controlli adeguati. Approfittate della nostra esauriente offerta di vettori e controlli positivi e negativi per TRC1.5 e TRC2 disponibili come DNA plasmidici o particelle di trasduzione lentivirale. Scoprite di più sugli shRNA di controllo MISSION®. Scoprite di più sui vettori MISSION®.
Clonaggi personalizzati
Che abbiate bisogno di un vettore con un tag fluoroforo, di promotori alternativi o di titoli virali più elevati, affidatevi alla nostra collezione di prodotti. I nostri vettori principali sono i vettori pLKO.1-puro e TRC2-pLKO.5-puro, progettati da TRC. Questi vettori possono essere adattati, per soddisfare le esigenze di qualsiasi esperimento.
Avete un progetto da sottoporci? Contattate un esperto Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
shRNA MISSION®, knockdown garantito
Per i suoi shRNA, Sigma-Aldrich® garantisce che, con l'acquisto della quantità di set di cloni lentivirali indicata nella pagina di ciascun shRNA per il gene di interesse (può variare a seconda dei casi, ma in genere è di 5 cloni), almeno uno dei cloni forniti abbia una resa di knockdown superiore al 70%.
Questa garanzia non si applica alle trasfezioni transienti di DNA. Per esercitare il diritto di garanzia, i dati a sostegno della inefficacia in termini di knock-down dovranno essere supportati da appropriati controlli e da condizioni di impiego opportune. Le informazioni richieste comprendono i dati sul silenziamento dell'mRNA target, ottenuti mediante PCR quantitativa, relativi al confronto di un apposito shRNA utilizzato come controllo positivo rispetto a controllo negativo, che dimostrino un knockdown dell'mRNA target maggiore o uguale al 70%. Data la variabilità dell'emivita di anticorpi e proteine, non accetteremo metodi di rilevazione proteici. Nel caso l'shRNA per il gene target non sia più disponibile, oppure tutto l'shRNA abbia una resa di knockdown inferiore al 70%, restituiremo la somma sborsata per la quantità di set di cloni acquistata.
Siamo qui per aiutarvi
Se avete bisogno di aiuto per progettare un esperimento, o necessitate di un vettore personalizzato, di un elevato titolo virale, di assistenza per la risoluzione dei problemi o semplicemente volete capire meglio come applicare il silenziamento genico mediante shRNA ai vostri studi, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è qui per aiutarvi. Contattate un esperto di Sigma-Aldrich® Advanced Genomics
Risorse sui prodotti
- Getting Started with MISSION® shRNA
Gene silencing and knockdown using RNA interference is becoming routine. The introduction of small interfering RNAs (siRNAs) into cultured cells provides a fast and efficient means of knocking down gene expression and has allowed siRNAs to quickly become a ubiquitous tool in molecular biology.
- MISSION shRNA Library: Next Generation RNA Interference
Work and refinement of the RNAi technology has exploded in recent years. We now know the basic mechanism of the endogenous RNAi pathway, that the pathway is present in most eukaryotes,3 and how cellular machinery can be harnessed to silence gene expression.
- MISSION® Application Data
MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- MISSION® FAQs
We answer your frequently asked questions about shRNA including available formats, experimental design and analysis, advanced applications, ordering, custom options and much more.
- Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
- Brochure: MISSION® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio.
- Mappe dei vettori
Librerie di vettori per una messa a punto ottimale dei vostri esperimenti di RNAi
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.
- Lentiviral Transduction Protocol
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Advanced RNAi Applications — Difficult Cell Types FAQs
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.