Merck
Nanomateriali di carbonio
Nanotubo di carbonio con struttura cilindrica cava, in carbonio con ibridazione sp2
I nanomateriali di carbonio costituiscono una vasta famiglia di allotropi del carbonio comprendente fullereni e punti quantici zero-dimensionali, nanotubi di carbonio (CNT) monodimensionali, grafene bidimensionale e nanodiamanti e nanocorni tridimensionali. I nanomateriali di carbonio trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni grazie alle loro proprietà chimiche e fisiche uniche. Esplorate la nostra esauriente offerta di nanomateriali di carbonio innovativi, validi strumenti per le vostre scoperte scientifiche. Per maggiori informazioni sui materiali nanostrutturati, si rimanda al nostro tutorial sui nanomateriali
Fullereni
I fullereni sono anche chiamati "Buckyballs". Offriamo una grande varietà di fullereni, dal C60 al C70, C76, C78 e C84, sia tal quali sia con gruppi funzionali che ne facilitano la dispersione e la lavorazione. I fullereni trovano applicazione nei materiali compositi leggeri, nei supporti catalitici, nelle bioscienze e nel campo delle energie alternative. Grazie alla scalabilità dei nostri fullereni, potrete trasformare facilmente i vostri progetti in realtà.
Nanotubi di carbonio (CNT)
In base al numero delle pareti concentriche di cui dispongono, i nanotubi di carbonio possono essere distinti in nanotubi a parete singola (SWCNT), nanotubi a parete doppia (DWCNT) o nanotubi a pareti multiple (MWCNT). Il diametro e l'angolo di arrotolamento di un nanotubo di carbonio a parete singola (SWCNT) influenzano significativamente le sue proprietà elettroniche, al punto che alcuni nanotubi si comportano come conduttori metallici e altri come semiconduttori a banda proibita diretta. I nostri SWCNT a chiralità specifica sono ideali per la fabbricazione di dispositivi elettronici ad alte prestazioni basati su transistor a effetto di campo. I nostri allineamenti (o foreste) di nanotubi di carbonio a pareti multiple (MWCNT) permettono, mediante semplice trazione o filatura, di trasformare MWCNT puri in forme macroscopiche utilmente impiegabili, come film sottili e fibre, senza la necessità di trattamenti a posteriori distruttivi che solitamente danneggiano la struttura e le proprietà dei CNT di partenza o ne compromettono le prestazioni a livello di applicazioni finali. Per il loro elevato aspect ratio (ovvero il rapporto tra lunghezza e diametro), la conducibilità elettrica, l'eccezionale conducibilità termica e la forza meccanica, i CNT si prestano ad applicazioni d’avanguardia, come gli schermi conduttori flessibili e trasparenti, la bioelettronica, i muscoli artificiali, le fibre elettroniche e i tessuti intelligenti.
Grafene
Il grafene è uno dei nanomateriali di carbonio più promettenti. È caratterizzato da una struttura composta da un singolo strato di atomi di carbonio, ampia area superficiale e robuste proprietà meccaniche ed elettrochimiche. Il grafene è al centro della ricerca in settori come elettronica, energetica, biomedicale e materiali compositi leggeri. I ricercatori hanno dimostrato che, nel caso in cui siano sfalsati (twisted) tra loro a formare un cosiddetto “angolo magico”, due strati di grafene disposti l’uno sopra l’altro si possono comportare come un superconduttore, in cui gli elettroni fluiscono senza alcuna resistenza o possono agire da perfetti isolanti, con una modificabilità radicale delle proprietà del dispositivo. La nostra selezione comprende grafene, nano-nastri di grafene e materiali a base di ossido di grafene disponibili in varie forme, per una facile integrazione in qualsiasi applicazione.
Nanodiamanti
I nostri nanodiamanti fluorescenti, caratterizzati da bassa tossicità, alta compatibilità biologica e fotostabilità infinita, sono strumenti altamente stabili specifici per il bioimaging. L’assenza di intermittenza della fotoluminescenza (photoblinking), il lungo tempo di vita di fluorescenza (>10 ns) e la facilità di biofunzionalizzazione vi saranno utili per raggiungere il successo nella vostra ricerca.  
Punti quantici a base di carbonio
Scoprite i nostri punti quantici di carbonio e di grafene atossici e caratterizzati da buona solubilità, fotoluminescenza stabile e maggior facilità di innesto in superficie (surface grafting) di molecole con specifici gruppi funzionali, il che li rende candidati promettenti per la sostituzione dei punti quantici inorganici.
Altri nanomateriali di carbonio
Sono disponibili anche altri nanomateriali di carbonio come nanocorni di carbonio (CNH) e nanofibre di carbonio (CNF). I nostri straordinari CNH dispongono di un’elevata area superficiale, alta conducibilità termica ed elettrica, così come buona processabilità in soluzione e possibilità di produzione su larga scala. I CNH sono una opzione praticabile per supporti catalitici, lo stoccaggio di gas, l’accumulo di energia, la veicolazione di farmaci e la fototerapia.
Le nostre CNF sono strutture discontinue, altamente grafitiche, estremamente compatibili con la maggior parte delle tecniche di trasformazione dei polimeri e possono essere disperse in maniera isotropa o anisotropa. Sono materiali economicamente vantaggiosi con eccellenti proprietà meccaniche, le quali, assieme ad un’alta conducibilità elettrica e termica, possono essere impartite a una vasta gamma di matrici, tra cui materiali termoplastici, polimeri termoindurenti, elastomeri, materiali ceramici e metalli. Le CNF possiedono inoltre caratteristiche superficiali uniche che facilitano la funzionalizzazione ed altre tecniche di modificazione superficiale, consentendo di adattare/ingegnerizzare perfettamente la nanofibra all’applicazione di interesse.