Merck
Reagenti per colture vegetali
Reagenti per colture di organi, tessuti e cellule vegetali
Le colture di cellule vegetali, quali quelle del seme, del meristema, del callo, del germoglio o di altri tessuti, richiedono supplementi e reagenti specifici. Offriamo agenti gelificanti, regolatori di crescita, auxine, citochinine, particolari acque e altri supplementi, quali antibiotici e amminoacidi, per sostenere la crescita e lo sviluppo di cellule vegetali in coltura.  
Agenti gelificanti per colture di tessuti vegetali
I tessuti vegetali si coltivano in terreno liquido o su un substrato gelificato. L’agar è stato utilizzato a lungo come agente gelificante per colture di tessuti vegetali. Phytagel™ è un sostituto dell’agar prodotto da un substrato batterico ottimizzato per colture vegetali. Produce un gel ad alta resistenza, trasparente e incolore che facilita l’individuazione di contaminazioni microbiche. Agargel™ è costituito da una miscela di agar e Phytagel™ ed è stato sviluppato per facilitare il controllo sulla vitrificazione nelle colture di tessuti vegetali. Produce un gel semitrasparente con una maggiore capacità di rilevare possibili contaminazioni. L’agente gelificante Gelrite® (Gelzan™) è un altro sostituto dell’agar utilizzabile per alcune applicazioni delle colture di tessuti vegetali.
Regolatori di crescita vegetale
I regolatori di crescita vegetale possono favorire la proliferazione delle cellule e indurre pathway metabolici nelle colture di tessuti e cellule vegetali. Auxine, citochinine e zeatina rientrano tra i regolatori di crescita vegetale. La nostra collezione di ormoni vegetali include gli acidi abscissico, jasmonico e gibberellico. Dicamba e glifosato (Roundup®) appartengono agli erbicidi idonei per le colture vegetali.
Auxine e citochinine vegetali
Nelle colture vegetali le auxine promuovono la divisione e l’allungamento cellulare e la formazione del callo. Il nostro catalogo include l’auxina più comunemente utilizzata nelle colture vegetali, l’acido 2,4-diclorofenossiacetico, oltre agli acidi 3-indolacetico, 1-naftalenacetico, fenilacetico, 2,3,5-triiodobenzoico e 2,4,5-triclorofenossiacetico.
Le citochinine promuovono la divisione e la differenziazione cellulare nelle colture di tessuti vegetali. Chinetina e benzilamminopurina rappresentano le citochinine più comunemente utilizzate nelle colture cellulari vegetali. Le nostre citochinine approvate per le colture vegetali comprendono chinetina, benzilamminopurine, adenine, zeatina e tidiazuron.
Miscele di vitamine e altri reagenti per colture vegetali
Le colture di tessuti vegetali richiedono terreni e supplementi specifici. Offriamo la miscela di vitamine di Gamborg, sali, banana in polvere, antibiotici (neomicina, rifampicina, vancomicina, paromomicina), particolari acque, tra cui l’acqua di mare e quella di cocco, oltre ad altri supplementi fondamentali per ottimizzare la crescita di cellule e tessuti vegetali in coltura.