Standard per cromatografia ionica
La cromatografia ionica (IC) consente di separare le molecole dotate di carica in base alla loro affinità per la resina a scambio ionico. Esistono due tipi di IC: a scambio cationico e a scambio anionico. La IC consente di rilevare gli ioni in soluzioni acquose fino a livelli di concentrazione nell’ordine delle parti per trilione (ppt) ed è uno dei metodi migliori per l’analisi quantitativa di ioni a livello di ppt. Lo sviluppo di strumenti e colonne moderni ha fatto della IC una tecnologia analitica veloce, senza complicazioni e affidabile.
La taratura e il controllo della qualità di un sistema IC è di vitale importanza e impone la scelta di standard appropriati. Offriamo una vasta gamma di materiali di riferimento per IC, sia monocomponente, sia multicomponente. Questi standard sono di uso frequente in ambito ambientale, alimentare, farmaceutico e in altri settori.
Il nostro assortimento comprende i rinomati CRM a marchio Certipur® e TraceCERT®. Questi materiali di riferimento certificati sono prodotti sotto il doppio accreditamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034. I CRM sono tracciabili a materiali di riferimento standard (SRM) del National Institute of Standards and Technology (NIST).
Prodotti
Risorse sui prodotti
- Ion Chromatography for Sugar Testing in Food and Environmental Analysis
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
- Analytix: Organic Acid Certified Reference Materials for IC
Standard e kit multicomponente
La nostra gamma include una serie di soluzioni multianione e multicatione per un totale di oltre 38 materiali di riferimento. I prodotti TraceCERT® sono materiali di riferimento certificati prodotti sotto il doppio accreditamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Proponiamo anche un kit per IQ/OQ/PQ in cromatografia ionica. Esso consente di esaminare la linearità del rivelatore, la precisione dell’iniettore e il carry-over dovuto all’iniettore. Gli standard da 50 mg/kg sono utilizzati per valutare la ripetibilità (precisione dell'iniettore), mentre quelli da 1.000 mg/kg permettono di verificare il carry over massimo durante l'iniezione. Gli standard da 5 a 100 mg/kg servono per controllare la linearità del rivelatore.
Anioni
La nostra linea comprende una serie completa di oltre 40 soluzioni standard monocomponente di anioni, sia inorganici che organici, sotto il marchio TraceCERT®. I prodotti sono disponibili alla concentrazione di 1.000 mg/L.
Cationi
Offriamo 15 soluzioni TraceCERT® di cationi materiali di riferimento certificati, che includono l’ammonio e alcuni dei cationi più comunemente analizzati, come quelli dei metalli alcalini, alcalino terrosi e di transizione. Tutti i prodotti sono disponibili alla concentrazione di 1.000 mg/L e sono certificati secondo gli standard ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Carboidrati e zuccheri
Offriamo soluzioni di materiali di riferimento certificati TraceCERT® per l’analisi di mono e disaccaridi in cromatografia ionica. I CRM sono disponibili per fruttosio, galattosio, glucosio, lattosio, saccarosio e glicerolo.