Merck
Flaconcini per analisi
Flaconcini di vetro graduati
I flaconcini ricoprono un ruolo significativo ai fini dei risultati analitici e della loro riproducibilità. Devono essere inerti e privi di estraibili e rilasciabili per non alterare i risultati. Il rischio può essere ridotto considerevolmente usando flaconcini certificati, appositi per la propria applicazione ed esenti da contaminanti. Offriamo un vasto spettro di prodotti Supelco® tra cui flaconcini per autocampionatori o per uso generale e i loro accessori per la raccolta, la conservazione e la processazione dei campioni. I flaconcini Supelco® sono disponibili in una gran varietà di colori, dimensioni, capacità e materiali di fabbricazione. I nostri flaconcini e le relative chiusure sono concepiti, ingegnerizzati e prodotti per offrire prestazioni ottimali in HPLC, GC/MS, LC/MS e analisi ad alta produttività. Oltre ai prodotti specializzati offriamo:    
  • tappi, sigilli e stopper
  • flaconcini per spazio di testa e SPME
  • flaconcini per micro-reazioni
  • flaconcini per scintillazione in vetro e polietilene
  • flaconcini in polipropilene e polimetilpentene (TPX)
  • inserti per microvolumi in polipropilene e vetro
  • contenitori per stoccaggio in vetro ambrato e PTFE
  • flaconcini silanizzati per migliorare il recupero di composti polari 
Flaconcini per spettrometria di massa
Flaconcini per spettrometria di massa
I nostri flaconcini e kit certificati a basso adsorbimento (LA) per LC/MS sono progettati per ridurre l’attività superficiale e migliorare la quantificazione analitica. Il dispositivo QSertVial™ per microcampionamento contiene un inserto saldato in vetro da 300 μL, compatibile con la maggior parte degli autocampionatori. I nostri kit e flaconcini certificati "center drain" (CD) presentano internamente un esclusivo fondo conico ideale per le micro-applicazioni. I flaconcini, tappi e setti certificati Supelco® assicurano contaminazione minima e tenuta all’aria.
Valvole Mininert®
Valvole Mininert®
Le valvole Mininert® sono chiusure molto affidabili e a tenuta adatte per i flaconcini con tappo a vite o a ghiera e per altri contenitori di laboratorio.
Flaconcini prelavati
Flaconcini prelavati
I nostri flaconcini in vetro borosilicato di Tipo 1 trasparente o ambrato prelavati vengono lavati con un detersivo privo di fosfati, risciacquati tre volti con acqua di rete e, da ultimo, con acqua Tipo 1 secondo ASTM esente da composti organici, per rimuovere il detersivo. Dopo il lavaggio, vengono chiusi con setti in PTFE/silicone e tappi in polipropilene aperti superiormente.
Flaconcini per VOA (EPA)
Flaconcini per VOA (EPA)
I flaconcini per VOA soddisfano gli standard EPA per il campionamento di composti organici volatili. Quelli da 40 mL sono disponibili in vetro borosilicato trasparente (Tipo 1, espansione 33) e ambrato (Tipo 1, espansione 51).