18597
Triethylammonium bicarbonate buffer
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
Sinonimo/i:
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Qualità
LiChropur™
Concentrazione
1 M
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.05% non-volatile matter
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
Densità
1.015-1.024
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?