Produzione di vaccini a DNA plasmidico
Processo produttivo di vaccini a DNA plasmidico
Il DNA plasmidico (pDNA) è una componente importante delle terapie a vettore virale. Queste molecole di DNA circolare possono essere impiegate come transgeni a scopo terapeutico, per codificare il capside virale o come vaccini esse stesse. I vaccini a DNA sono stati approvati per l’uso in animali e ne sono stati sviluppati alcuni contro il virus SARS-CoV-2. Il pDNA è usato anche come materiale iniziale per i vaccini a mRNA.
La produzione di pDNA presenta diverse difficoltà. Innanzi tutto la ridotta produttività della fermentazione microbica. Inoltre, il processo di purificazione è complicato dal fatto che il lisato batterico è altamente viscoso e contiene contaminanti con proprietà simili a quelle del pDNA, Queste difficoltà possono essere superate ricorrendo a una piattaforma “end-to-end” costituita da tecnologie monouso all’avanguardia.
Articoli tecnici correlati
- La tecnologia a mRNA si avvale di sistemi di veicolazione non virali e offre una grande versatilità. Il rilascio di un mRNA nel citosol di una cellula può indurre la sintesi di una proteina target, la quale può funzionare come agente terapeutico o di profilassi, agire da antigene per innescare una risposta immunitaria a scopi vaccinali, sostituire una proteina difettosa o attivare una risposta antitumorale.
- An overview of the cell harvest, lysis, neutralization, and clarification steps used for pDNA purification along with case study and practical advice.
- Get a step-by-step overview of the plasmid DNA manufacturing process and the challenges in pDNA downstream purification. Read our free pDNA downstream purification eBook for mRNA, plasmid-based DNA Vaccines, and Viral Vector applications.
- Cost Modeling Vaccine Manufacturing: Estimate Production Costs for mRNA and other Vaccine ModalitiesA custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
- Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
- Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
- This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
- Visualizza tutto (8)
Raggiungete più velocemente la fase clinica e incrementate la produttività upstream
La produzione di pDNA presenta diverse difficoltà superabili con tecnologie monouso all’avanguardia per la raccolta delle cellule e la chiarificazione. Per rimuovere il brodo di fermentazione esausto si ricorre alla centrifugazione o alla microfiltrazione a flusso tangenziale (MF-TFF), mentre i filtri di profondità forniscono prestazioni eccellenti nella chiarificazione in un ampio ventaglio di condizioni.
Raggiungete gli obiettivi di resa ed efficienza con un robusto processo di rimozione delle impurezze
Lo scambio anionico (AEX) ha mostrato una robusta purificazione da proteine, RNA, gDNA ed endotossine. D’altro canto, le isoforme plasmidiche sono molto difficili da separare con lo scambio ionico. In questo caso, si può ricorrere alla cromatografia HIC che, tra l’altro, è particolarmente efficace dopo la AEX visto l’alto tenore salino del pool di eluato.
Massimizzate il recupero nelle fasi downstream
La purificazione del pDNA è una procedura complessa che richiede una combinazione di TFF e cromatografia. Si può collocare la TFF tra la chiarificazione e la purificazione cromatografica, così da rimuovere mediante diafiltrazione le impurezze residue e da concentrare il pDNA nel corso della successiva fase cromatografica. Quest’ultima può essere operata sia su resina, sia su membrana; le resine offrono maggiore flessibilità nella scelta del sistema di purificazione e buona selettività, mentre le membrane assicurano capacità di legame e portate elevate.
Assicurate la sicurezza dei pazienti
Purificato il pDNA e preparata la formulazione finale, per garantire la sicurezza dei pazienti è necessario sterilizzare il vaccino a pDNA mediante filtrazione. Benché questa fase possa sembrare relativamente semplice, la filtrazione del pDNA può essere difficoltosa a causa delle dimensioni elevate dei plasmidi, dell’elevata viscosità della soluzione e della ritenzione batterica nel caso di formulazioni contenenti adiuvanti. Per ottimizzare la filtrazione sterilizzante, è necessario tenere in considerazione numerosi parametri di processo tra i quali la concentrazione salina, le dimensioni e la concentrazione del plasmide, la purezza.
Chiarificazione
Realizzate una chiarificazione efficiente e robusta per massimizzare il successo delle purificazioni downstream, riducendo i livelli di impurezze e particolati.
- Filtri di profondità POD Millistak+® HC per la chiarifica primaria/ secondaria
- Filtri di profondità Clarisolve® per la chiarifica primaria
- Cartucce filtranti Milligard® per la chiarifica secondaria
- Cartucce filtranti Polysep™ II per la chiarifica secondaria
- Soluzione Mobius® FlexReady per la chiarificazione su larga scala
Downstream - Filtrazione a flusso tangenziale
Centrate gli obiettivi di resa, efficienza e recupero di pDNA, assicurando contemporaneamente una robusta rimozione delle impurezze
Tamponi e terreni liquidi per il bioprocesso
Per sostenere al meglio le produzioni biofarmaceutiche, disponiamo di una rete di infrastrutture per la produzione di soluzioni sterili della più alta qualità, in grado di fornire terreni di coltura pronti all’uso, tamponi, prodotti per CIP e per SIP provenienti da impianti GMP diffusi in tutto il mondo.
Downstream - Cromatografia
Affrontate e superate tutte le sfide della purificazione cromatografica di pDNA nel processo downstream, per incrementare produttività, efficienza e velocità.
- Tamponi e agenti per la regolazione del pH
- Membrana cromatografica Natrix® Q Pilot per cromatografia su membrana
- Membrana cromatografica Natrix® Q Recon Mini per cromatografia su membrana
- Resine cromatografiche Fractogel® EMD DEAE per cromatografia per cattura e/o polishing
- Resine cromatografiche Fractogel® EMD DMAE per cromatografia per cattura e/o polishing
Formulazione, filtrazione sterilizzante, riempimento e finitura
Assicurate la sicurezza dei pazienti con una filtrazione sterilizzante affidabile e robusta
Software analitici e tecnologia PAT
Impiegando tecnologie analitiche di processo (PAT) e software analitici, è possibile integrare la qualità nei processi produttivi di vaccini tramite il monitoraggio e il controllo in linea e in tempo reale.
Servizi per i prodotti
Mettiamo a vostra disposizione un’ampia gamma di servizi di supporto ai prodotti per soddisfare le esigenze del vostro lavoro, dall'installazione di sistemi e apparecchiature, alla qualifica dei sistemi, ai servizi di convalida, ai piani di manutenzione e assistenza, alla formazione e ai servizi specializzati
Risorse correlate
- Bollettino applicativo: Cell Harvest, Lysis, Neutralization & Clarification of Plasmid DNA
- Bollettino applicativo: Tangential Flow Filtration (UF/DF) of Plasmid DNA
- Bollettino applicativo: Chromatographic Purification of Plasmid DNA
- Bollettino applicativo: Sterilizing Grade Filtration Unit Operations for Plasmid DNA Processes
- Libro bianco: Designing a Plasmid DNA Downstream Purification Process, for mRNA
- Webinar: Scalable Purification of Plasmid DNA for use in Vaccine Manufacturing
- Webinar: Effective and Efficient Design of a Downstream Purification Process for Plasmid DNA
- Bollettino applicativo: Scalable Purification of Plasmid DNA – Strategies & Considerations for Vaccine and Gene Therapy Manufacturing Bollettino applicativo: