Fattori di crescita e citochine
Citochine e fattori di crescita sono messaggeri chimici che mediano la comunicazione intracellulare per regolare le funzioni della cellula e del nucleo. Questi messaggeri solubili si legano a recettori presenti sulla superficie cellulare, che a loro volta avviano a livello della membrana e nell’ambiente intracellulare una cascata di eventi coinvolti nel processo di trasduzione del segnale. Molti dei recettori dei fattori di crescita e delle citochine sono legati alla fosfolipasi C (PLC) di membrana e alle tirosin chinasi (PTK) tramite le proteine G. L’attivazione delle protein chinasi catalizza la fosforilazione di altre proteine cellulari, che a loro volta possono controllare processi funzionali all’interno della cellula o rappresentare uno step della cascata di protein chinasi che regola eventi nucleari.
Scoprite di più su
Fattori di crescita e i loro recettori
Citochine
Fattori di crescita e citochine HumanKine®
Prodotti
Risorse sui prodotti
- Growth Factors in Stem Cell Biology
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
- Hematopoietic Cytokines
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
- /IT/it/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/applications-of-cytokines
- Interleukin Family (IL)
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
- /IT/it/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/applications-of-cytokines
- Manual: Cell Culture
Cell culture is fundamental in life science research and development.
L’IL-1 (interleuchina-1) è una delle numerose citochine proinfiammatorie utilizzate nei modelli di coltura cellulare
Generalmente i fattori di crescita sono classificati in “famiglie” in base alle loro caratteristiche funzionali o a seconda dei tipi di cellule o dei processi funzionali che regolano. Ad esempio, il fattore di crescita epidermico (EGF) generalmente ha un impatto sulle cellule epiteliali, mentre il fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF) agisce principalmente sui fibroblasti normalmente presenti nei tessuti connettivi. Le citochine, spesso paragonate ai fattori di crescita, rappresentano una componente fondamentale dei meccanismi di segnalazione che dirigono la risposta immunitaria. Oltre alla loro funzione immunitaria, le citochine possono svolgere un ruolo importante nella proliferazione cellulare, nella chemiotassi e perfino nell’apoptosi. Citochine e fattori di crescita sono piuttosto simili nella struttura chimica e nel meccanismo d’azione, poiché entrambi si legano a specifici recettori presenti sulla superficie cellulare e a recettori che condividono specifiche omologie strutturali.
Altri fattori di crescita, citochine e chemochine sono stati associati ad anomalie cellulari e alla patogenesi di alcune malattie, il che non sorprende date le loro funzioni cruciali in vari processi biologici. Offriamo numerosi inibitori, agonisti e antagonisti per l’identificazione e la validazione di target negli studi di drug discovery. Scopri le nostre proteine ricombinanti di elevata qualità per le ricerche sui fattori di crescita e le citochine che consentono di ottenere risultati coerenti in studi sulla segnalazione cellulare.
Fattori di crescita e loro recettori
Il fattore di crescita dell’epidermide (EGF), i fattori di crescita dei fibroblasti (FGF), il fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF), le neurotrofine, il fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF) e il fattore di crescita insulino simile (IGF) sono tra i fattori di crescita che attivano recettori tirosin chinasici. I recettori tirosin chinasici attivati da questi ligandi comprendono:
- recettore dell’EGF (EGFR) – Membri della famiglia del fattore di crescita dell’epidermide (tra cui Her-2/ErbB-2) sono stati associati alla proliferazione delle cellule tumorali, a una loro aumentata sopravvivenza, all’angiogenesi e alla diffusione di metastasi.
- recettori dell’FGF (FGFR) – Il pathway di segnalazione del fattore di crescita dei fibroblasti è coinvolto nella proliferazione, migrazione, differenziazione e sopravvivenza delle cellule embrionali. Nell’organismo adulto gli FGFR agiscono nella riparazione dei tessuti e in risposta alle ferite.
- recettori del PDGF (PDGFR) – I recettori del fattore di crescita derivato dalle piastrine attivano diversi enzimi, fattori di trascrizione e molecole adattatrici. I fattori di crescita derivati dalle piastrine svolgono un ruolo importante nello sviluppo embrionale, nella guarigione delle ferite e nella regolazione della pressione del liquido interstiziale nei tessuti.
- Trk – Le proteine di superficie della famiglia delle tirosin chinasi agiscono come recettori per le neurotrofine. I TRK sono coinvolti nella sopravvivenza neuronale, nella crescita degli assoni e dei dendriti, nella chemoattrazione e nella plasticità sinaptica.
- Recettori del VEGF (VEGFR) – Appartengono alla famiglia dei recettori del fattore di crescita vascolare endoteliale alcuni specifici recettori tirosin chinasici coinvolti nella proliferazione cellulare dell’endotelio vascolare, nell’angiogenesi, nella vasculogenesi e nello sviluppo embrionale del sistema vascolare.
Citochine
Come i fattori di crescita, le citochine sono molecole solubili di segnalazione che inducono o regolano processi biologici fondamentali. Oltre al loro ruolo nell’induzione di processi pro e anti-infiammatori, le citochine possono regolare l’attivazione, la differenziazione, la proliferazione o la migrazione di cellule immunitarie e non.
Fattori di crescita e citochine HumanKine®
Siamo orgogliosi di offrire i fattori di crescita e le citochine HumanKine®. Questi reagenti altamente purificati sono sviluppati grazie a un’efficiente tecnologia basata sull’utilizzo di cellule umane e rappresentano una scelta eccellente per i vostri studi sull’infiammazione, il cancro e le cellule staminali e per lo sviluppo di anticorpi.
I fattori di crescita HumanKine® sono:
- prodotti in cellule HEK 293
- ricombinanti, privi di componenti di origine animale e adatti a molteplici applicazioni
- noti per riprodurre i pattern di glicosilazione e di modificazione post-traduzionale dell’uomo