Merck
HomeApplicazioniAnalisi ambientali e igiene industrialeAnalisi della cannabisPesticidi e micotossine nella cannabis e nella canapa
Pesticidi e micotossine nella cannabis e nella canapa
Analisi mediante tecniche LC-MS/MS e GC-MS/MS della presenza, nella cannabis e nella canapa, di pesticidi e micotossine residui per il rispetto dei vincoli regolatori.
I prodotti a base di concentrati di cannabis e di canapa, quali prodotti edibili, tinture, estratti ed oli, sono diventati di uso comune sul mercato. Il controllo dei livelli di pesticidi e micotossine nei prodotti a base di canapa è regolamentato da una pletora di autorità locali e nazionali. I pesticidi vengono classificati in sette gruppi principali in base al loro ambito di impiego: insetticidi, erbicidi, fungicidi, rodenticidi, acaricidi, molluschicidi e nematocidi. I pesticidi hanno perlopiù un effetto negativo sulla salute umana e sull’ambiente, ragion per cui il loro impiego è stato nel tempo limitato o messo al bando. Le micotossine sono metaboliti secondari di alcuni funghi e alcune muffe, altamente tossici e in grado di contaminare con facilità i raccolti alimentari L’impiego di metodi accurati di identificazione e di quantificazione, nella cannabis, di pesticidi e micotossine è fondamentale per garantire la sicurezza del consumatore. 
Something went wrong, please try again.
Categorie in evidenza
Una raccolta di flaconcini e contenitori per sostanze chimiche che si differenziano per tipologia, dimensioni, forma e colore. Alcuni flaconcini hanno tappo rosso ed etichetta su cui sono riportati i pittogrammi di rischio richiesti in caso di sostanze infiammabili o corrosive. Ci sono anche delle fialette contenenti un liquido giallo e provette con tappo.
Materiali di riferimento certificati
Materiali di riferimento certificati: CRM per analisi forensi, cliniche, ambientali, farmaceutiche e del food & beverage.
Per visualizzare i prodotti
3 flaconi di solventi di grado ReagentPlus® di diverso volume.
Solventi
Il vostro fornitore di solventi: scoprite la soluzione ideale tra i marchi Supelco®, SigmaAldrich® e SAFC® che comprendono tutto quello che serve per scopi analitici, di laboratorio e per la produzione biofarmaceutica.
Per visualizzare i prodotti
In primo piano sulla destra, un flaconcino di vetro ambrato con tappo nero. Il flaconcino è a fuoco, mentre sfocati sullo sfondo si intravedono altri flaconcini simili, che creano un effetto di profondità. Il flaconcino è vuoto e si trova in posizione verticale; lo sfondo bianchissimo ne accentua i particolari.
Flaconcini per analisi
Offriamo una vasta selezione di flaconcini per usi generici e per autocampionatori, comprendente setti, tappi, accessori, boccette ambrate e trasparenti, flaconcini per spazio di testa, in polipropilene e TPX, center drain e silanizzati per applicazioni speciali.
Per visualizzare i prodotti
Flaconcini in vetro per spazio di testa con chiusura con tappo a ghiera
Colonne, accessori e adsorbenti per GC
Un ampio assortimento di unità gascromatografiche, colonne, consumabili e accessori per applicazioni analitiche di gascromatografia (GC) che consentono di raggiungere prestazioni elevate, produttività massima e sensibilità eccellente.
Per visualizzare i prodotti
Quadro normativo e regolamentare inerente l’analisi di pesticidi e micotossine
L’uso della cannabis per scopi terapeutici e/o ricreativi è legale, in misura variabile, in Canada, Sud Africa e, tra gli altri, in molti stati degli USA; molti altri paesi stanno riconsiderando lo status legale della cannabis. Nel dicembre del 2019, l’Environmental Protection Agency (EPA, Agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti ha approvato l’uso di 36 pesticidi nella coltivazione della cannabis.
L’impiego di pesticidi è regolato rigorosamente e i loro residui nei prodotti della cannabis e della canapa vengono monitorati attentamente dalle agenzie di regolamentazione dei singoli stati. Il numero di pesticidi soggetti a regolamentazione che devono essere monitorati varia in base allo stato, alla nazione e alla regione, con limiti compresi in un range che va da 10 ppb a 1 ppm. La US Food and Drug Administration (FDA) ha stabilito una concentrazione limite per le micotossine pari a 20 ppb nei cibi per l’uomo e nell’alimentazione animale. Organizzazioni quali l’AOAC International (già AOAC, Association of Official Analytical Chemists) stanno sviluppando requisiti metodologici per l’analisi dei pesticidi nella cannabis.
Rischi per la sicurezza causati dalla contaminazione della cannabis
Nelle attività agricole, i pesticidi vengono comunemente impiegati per proteggere le piante di cannabis dai parassiti e migliorare le rese dei raccolti. L’esposizione cronica ai residui di pesticidi può costituire un rischio considerevole per la salute.
Oltre ai pesticidi, le condizioni di coltivazione della cannabis spesso costituiscono un ambiente ideale per la produzione di muffe e funghi patogeni. Le condizioni di stoccaggio, di trasporto e di lavorazione possono altresì favorire la contaminazione della cannabis e determinare livelli elevati di micotossine nel prodotto. Micotossine come le aflatossine G1, G2, B1, B2, o l’ocratossina A possono esercitare un’azione immunodepressiva, cancerogena, neurotossica ed epatotossica.
Di conseguenza, l’analisi dei livelli di pesticidi e micotossine nella cannabis e nella canapa è cruciale per garantire la sicurezza del consumatore e il controllo della qualità dei prodotti.
Metodologia per l’analisi di pesticidi e micotossine
I protocolli in uso per l’analisi dei pesticidi e delle micotossine prevedono l’estrazione del campione, la purificazione degli estratti, la preparazione degli standard e la taratura, seguiti dall’analisi mediante LC-MS/MS e/o GC-MS/MS per un monitoraggio rapido dei pesticidi e delle micotossine nella cannabis e nella canapa.
Preparazione dei campioni per l’analisi di pesticidi e micotossine
L’analisi dei residui di pesticidi e micotossine nella cannabis si rivela non facile a causa della composizione assai complessa della matrice in cui sono presenti oli, carboidrati, resine, terpeni e cannabinoidi. I dati spettroscopici dei residui di pesticidi presentano interferenze significative dovute ai costituenti della matrice coestratti nel processo. La complessità della matrice causa inoltre la soppressione degli ioni, determinando così risultati incongruenti.
I metodi comuni di preparazione dei campioni per l’isolamento di pesticidi e micotossine dai prodotti della cannabis prevedono un’estrazione con solvente seguita da diluizione. Il metodo QuEChERS e l’estrazione in fase solida (SPE) sono impiegati come step di purificazione per isolare gli analiti di interesse, separandoli dai costituenti della matrice non desiderati. Il metodo QuEChERS è stato integrato nello standard europeo per l’analisi multiresiduale (EN 15662) e nella metodica di analisi AOAC. Una versione aggiornata del metodo QuEChERS, nota come QuEChERSER (da intendersi come “more than QuEChERS”) e considerata un “mega-method” per la sua ampia applicabilità, si è dimostrata efficace nell’analisi di un ampio spettro di pesticidi nelle matrici di canapa. Altri approcci comprendono l’estrazione liquido-liquido (LLE), la microestrazione in fase solida (SPME), l’estrazione solido-liquido (SLE) e l’estrazione dispersiva in fase solida (DSPE). Gli effetti matrice possono anche essere eliminati efficacemente aumentando il fattore di diluizione, in un intervallo variabile tra 10 e 100. Un fattore di diluizione pari a 15 è sufficiente ad eliminare la maggior parte degli effetti matrice, riducendo così la soppressione di segnale.
Preparazione degli standard di taratura
L’impiego di standard di riferimento accurati è cruciale per l’accuratezza dei risultati analitici in fase di taratura e in fase di determinazione quantitativa. I materiali di riferimento certificati (CRM) prodotti secondo la norma ISO17034 sono qualificati in termini di accuratezza, incertezza di misura, riferibilità metrologica e rintracciabilità e sono obbligatori nei laboratori di analisi accreditati in base alla ISO17025. Le curve di taratura possono essere preparate in un estratto del bianco matrice, in solvente puro o per piccola aggiunta (“spiking”) di una soluzione pronta all’uso di pesticida al materiale vegetale. Le concentrazioni della curva di taratura per pesticidi dovrebbero essere commisurate ai limiti di rilevazione o di segnalazione dell’analita e possono fare uso di standard e miscele di concentrazione più bassa o più alta. Gli standard di riferimento sono impiegati anche per la predisposizione di controlli, per verificare l’adeguatezza del sistema e per valutare eventuali soppressioni per effetto matrice, amplificazione e recupero estrattivo.
Analisi di pesticidi e micotossine mediante tecniche LC-MS/MS e GC-MS/MS
Il metodo di elezione per l’analisi di pesticidi e micotossine è il metodo LC-MS/MS, dotato di selettività e sensibilità eccellenti, specialmente per i residui di pesticidi e di micotossine provenienti da matrici complesse e caratterizzati da polarità e pesi molecolari differenti.
Il metodo GC-MS/MS è un metodo selettivo e sensibile per pesticidi volatili e idrofobici come, per esempio, gli organofosfati e gli organoclorurati. L’impiego di agenti protettori (analyte protectants) permette di ridurre effetti indesiderati riconducibili alla matrice, mentre la derivatizzazione degli analiti può migliorare il rilevamento e la sensibilità del metodo.
Per l’analisi multiresiduale di pesticidi e micotossine si fa ricorso ad una combinazione di entrambi i metodi, GC-MS/MS e LC-MS/MS. La spettrometria di massa tandem con analizzatore a quadrupolo è caratterizzata da sensibilità e selettività elevate, che permettono l’analisi simultanea di centinaia di pesticidi a bassi livelli di concentrazione (dell’ordine dei ng/g ovvero ppb), in una singola analisi.
Ricerca di documentazione
Cercate informazioni più specifiche?
Visitate la nostra raccolta di documenti in cui troverete schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Trova i documenti