Colorazioni per citologia
La citologia analizza campioni di cellule esfoliate o prelevate dai tessuti del corpo umano e consente la diagnosi rapida di molte malattie comuni. La nostra gamma di colorazioni e soluzioni di colorazione per citologia, pronte per l'uso e di elevata qualità, può contribuire a ottenere risultati affidabili e riproducibili nei test citologici. Offriamo soluzioni di Papanicolaou e la soluzione di Shorr per la diagnosi di disturbi ormonali, reagenti per la colorazione di Giemsa, soluzioni di ematossilina, coloranti in polvere tra cui i coloranti di Gill N° 1, 2 e 3, reagenti Blueing e la colorazione di Pappenheim.
Scoprite di più su
Prodotti
Colorazione di Papanicolaou
La colorazione di Papanicolaou (Pap) è una tecnica di colorazione sviluppata dal dott. George N. Papanicolaou, ampiamente utilizzata in citopatologia. Offriamo una serie di coloranti e di soluzioni per colorazioni differenziali dei vari componenti cellulari, consentendo un esame critico dei nuclei e dei componenti citoplasmatici. I comuni campioni citologici includono cellule esfoliate di secrezioni vaginali, cervicali, prostatiche e di altre secrezioni corporee Le soluzioni per la colorazione di Papanicolaou sono disponibili in molti formati, sia per metodi manuali che automatizzati. Le soluzioni di colorazione nucleare includono un'intera gamma di soluzioni di ematossilina e coloranti in polvere.
Colorazione di Shorr
La colorazione di Shorr è un metodo di colorazione rapido e mono-reagente utilizzato esclusivamente nella citodiagnosi ormonale. Attraverso l'esame degli strisci vaginali, consente di valutare i cambiamenti cui va incontro l'epitelio vaginale sotto l'influenza degli ormoni del follicolo e del corpo luteo e, quindi, di determinare lo stadio del ciclo estrale. Gli effetti dell'ormone follicolo stimolante (FSH) e del progesterone determinano rispettivamente l'aumento delle cellule eosinofile e delle cellule cianofile. Le nostre soluzioni pronte all'uso per la colorazione di Shorr, registrate come IVD e certificate CE, sono adatte sia per metodi manuali che automatizzati.
Kit per colorazione rapida CYTOCOLOR™
La colorazione citologica di Szczepanik standard con soluzioni modificate (CYTOCOLOR™) è ampiamente usata per la diagnosi precoce negli screening ginecologici. In 3-4 minuti, queste colorazioni forniscono informazioni affidabili sulle modificazioni cellulari, sullo stato ormonale e sulla flora vaginale degli strisci ginecologici. Rispetto alla classica colorazione di Papanicolaou, il kit CYTOCOLOR™ non richiede il colorante arancione; pertanto, sia le cellule mature, sia quelle cheratinizzate appaiono rosa invece che arancioni.
Tutte le nostre soluzioni e i nostri kit sono idonei per applicazioni di diagnostica clinica e per gli accreditamenti dei laboratori.
Kit e soluzioni Hemacolor® per colorazione rapida
Offriamo una vasta gamma di colorazioni Hemacolor® per campioni non ginecologici adatti per le più diverse applicazioni, dagli strisci di sangue e midollo osseo ai campioni citologici, inclusi urina, espettorato, FNAB, sperma, versamenti e lavaggi. Sono prodotti registrati come IVD e certificati CE per applicazioni diagnostiche.
I nostri kit Hemacolor® consentono di ottenere in modo efficiente e riproducibile la colorazione di Pappenheim in soli 30 secondi. Ogni kit contiene le pastiglie del tampone e 3 soluzioni pronte per l'uso e altamente stabili (soluzioni di fissazione, rossa e blu). Le soluzioni Hemacolor® possono essere ordinate anche singolarmente. Offriamo la colorazione Auto-Hemacolor® certificata CE e registrata come IVD per la colorazione automatizzata di strisci di sangue e di midollo osseo da usare con il coloratore di vetrini Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics) per applicazioni diagnostiche. Ogni confezione consente di effettuare fino a 1.000 colorazioni.
Prodotti ausiliari per citologia
Offriamo tutto il necessario per raccogliere, fissare, preparare e montare i campioni citologici in tutta sicurezza.
- Campione: i sistemi di raccolta includono contenitori sterili, tamponi swab e spatole
- Fissazione: fissativo spray M-Fix® per la prevenzione della disidratazione, etanolo, alcool denaturato e altri reagenti per la fissazione
- Soluzione di differenziazione: soluzione alcolica acidificata per la differenziazione di colorazioni regressive con ematossilina.
- Disidratazione e diafanizzazione: etanolo, 2-propanolo, xilene, sostituti dello xilene tra cui Neo-Clear™ privo di xilene
- Montaggio: mezzo di montaggio anidro Neo-Mount™ privo di xilene; DPX, nuovo mezzo di montaggio non acquoso e privo di DBP per preparazioni permanenti; coprioggetto liquido M-Glas® in alternativa ai vetrini coprioggetto, mezzo di montaggio rapido Entellan® per preparazioni permanenti, mezzo di montaggio a base di toulene Krystalon™
- Acquisizione delle immagini: olio da immersione per microscopia con elevati fattori d'ingrandimento
Risorse sui prodotti
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.