Merck
Metatesi
La metatesi di olefine è una reazione organica che consiste nel riarrangiamento di doppi legami carbonio-carbonio attraverso la redistribuzione di frammenti di alcheni. Tale reazione ha portato i ricercatori a individuare nuove disconnessioni retrosintetiche in sintesi organica, aprendo la via a nuovi sviluppi nella chimica dei polimeri, nella scoperta di farmaci e nella sintesi di prodotti naturali. Le reazioni di metatesi si dividono in tre classi principali: la metatesi a chiusura di anello e la metatesi incrociata sono utilizzate regolarmente per la sintesi di piccole molecole organiche, mentre la metatesi ad apertura di anello è usata di frequente per la polimerizzazione.
L’applicazione più comune e riconoscibile della metatesi olefinica in sintesi organica è la metatesi a chiusura di anello (RCM), una reazione intramolecolare di un diene aciclico a formare un anello. Questa metodica consente la costruzione di anelli carbociclici e anelli eterociclici, ricchi di atomi con ibridazione sp3, un motivo sempre più ricorrente nella moderna chimica farmaceutica.1
La metatesi incrociata coinvolge due olefine in una reazione intermolecolare a formare un prodotto olefinico che reca sostituenti provenienti da ciascuna delle olefine di partenza. L’eccellente compatibilità con i gruppi funzionali, oltre alla tolleranza a umidità e ossigeno residui, ha facilitato l’adozione diffusa della macrociclizzazione catalizzata da rutenio come metodica generale per preparare anelli macrociclici (≥12 atomi).2
La polimerizzazione con metatesi ad apertura di anello (ROMP) dà accesso a polimeri con proprietà precisamente definibili ed è diventata una potente innovazione tecnologica nel campo della sintesi facilitata. Grazie al basso costo e a materiali di partenza di facile accesso, questa solida metodologia di polimerizzazione può essere usata per la produzione di polimeri su larga scala.3
Articoli tecnici correlati
Cerca altri articoli
Riferimenti bibliografici
1.
Lovering F, Bikker J, Humblet C. 2009. Escape from Flatland: Increasing Saturation as an Approach to Improving Clinical Success. J. Med. Chem.. 52(21):6752-6756. https://doi.org/10.1021/jm901241e
2.
Blackwell HE, Sadowsky JD, Howard RJ, Sampson JN, Chao JA, Steinmetz WE, O'Leary DJ, Grubbs RH. 2001. Ring-Closing Metathesis of Olefinic Peptides:  Design, Synthesis, and Structural Characterization of Macrocyclic Helical Peptides. J. Org. Chem.. 66(16):5291-5302. https://doi.org/10.1021/jo015533k
3.
Harned A, Zhang M, Vedantham P, Mukherjee S, Herpel R, Flynn D, Hanson P. 2005. ROM Polymerization in Facilitated Synthesis. Aldrichimica Acta. 38, 3-16. https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Aldrich/Acta/al_acta_38_1.pdf