Standard di proprietà chimiche e fisiche
La misura delle proprietà fisiche di una sostanza è importante per determinarne identità e purezza. Ai laboratori è sempre più richiesto di generare dati analitici di elevata qualità e, per raggiungere questo obiettivo, è necessario un eccellente livello di accuratezza nella taratura della strumentazione di laboratorio, anche grazie all'impiego di standard analitici. Offriamo una vasta selezione di standard e di materiali di riferimento certificati (CRM) per l'analisi di numerosi parametri:
Inoltre, il nostro assortimento comprende anche standard petrolchimici ampiamente utilizzati per la taratura degli strumenti di laboratorio impiegati per l'analisi del petrolio e dei suoi derivati. Essi includono standard di punto di nebbia, punto di anilina, numero di cetano, CFPP (temperatura di filtrabilità a freddo), distillazione, punto di congelamento, punto di scorrimento e punto di fumo.
Letteratura sui prodotti
Brochure: Physical & Chemical Property Standards for Analytical Characterization
Scheda tecnica: Certified Reference Materials: Ready-to-use Certipur® buffer solutions in Titripac®
Opuscolo: Melting Point Standards
Brochure: Brighter Titration Titripur®
Brochure: Buffer Calibration Standards for pH Measurements
Opuscolo: Titripac® The Clever Packaging Solution
Opuscolo: Calibrate with Accuracy: Physical and Chemical Property Standards
Titolazione - Materiali di riferimento volumetrici
Un'accurata determinazione del titolo è un presupposto importante per titolazioni precise e confrontabili. Gli standard volumetrici Certipur® comprendono materiali di riferimento secondari di elevata purezza per acidimetria, alcalimetria, argentometria, complessometria, iodometria e titolazioni redox. I materiali di riferimento per volumetria sono la scelta perfetta per standardizzare le soluzioni volumetriche e produrre risultati affidabili. Sono prodotti e ampiamente testati in conformità a quanto specificato nelle sezioni delle Farmacopee dedicate ai reagenti; il loro titolo viene misurato con la massima precisione possibile secondo le norme ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Soluzioni colorimetriche di riferimento
Per la taratura e la verifica dei risultati analitici, la nostra offerta comprende una vasta gamma di materiali di riferimento certificati per soluzioni colorimetriche conformi a diverse Farmacopee, come USP ed EP, o altri metodi di misura del colore come gli APHA.
BOD/COD, TOC
Il BOD (richiesta biochimica di ossigeno) è la quantità di ossigeno consumato dai microrganismi per decomporre il materiale organico delle acque di scarico. Il COD (domanda chimica di ossigeno) è la misura della quantità di ossigeno necessaria per ossidare gli inquinanti organici delle acque o acque reflue. Il TOC (carbonio organico totale) è diventato un parametro importante per monitorare il livello totale dei composti organici presenti nelle acque di scarico in termini di contenuto totale di carbonio.
Per queste analisi forniamo materiali di riferimento certificati e standard di grado analitico sotto forma di soluzioni pronte all’uso per la taratura oltre a CRM in matrice.
TAMPONI DI RIFERIMENTO PER MISURE DI pH
Un tampone è una sostanza che mantiene costante il pH di una soluzione a cui venga aggiunto un acido o una base. Le soluzioni tampone sono essenziali anche per mantenere i pHmetri correttamente tarati. L'accuratezza delle misure di pH è direttamente influenzata dai tamponi di riferimento utilizzati per la taratura. Le soluzioni tampone di riferimento certificate Certipur® sono conformi agli standard ISO 17034 e ISO/IEC 17025 per garantire massima accuratezza, affidabilità e comodità e, nello stesso tempo, risultati riproducibili che evitino la costosa ripetizione delle analisi.
La nostra linea di tamponi per le misure di pH include standard di riferimento di elevata qualità per il monitoraggio e la taratura di routine dei pHmetri, sotto forma di bustine monouso, soluzioni pronte all’uso (colorate e non) e sostanze tampone allo stato puro, compatibili con tutti i pHmetri.