Mezzi di separazione e accessori per LPLC
Nella cromatografia liquida a bassa pressione (LPLC), la fase mobile è forzata nella colonna dall’azione di pompe (spesso peristaltiche) che operano a bassa pressione.
Scoprite di più a proposito di
Adsorbenti inorganici
Una colonna viene riempita con il materiale di impaccamento opportuno in base all’applicazione LPLC. Presentiamo una linea completa di adsorbenti inorganici per una grande varietà di applicazioni di purificazione, come silice nuda, silice legata (C18, C8, amminopropil, cloropropil, ecc.), Lipid Removal Agent (LRA®), silicato di magnesio Florisil®, allumina attivata e Celite®. Per soddisfare qualunque esigenza, offriamo anche adsorbenti a base di carbonio come i prodotti Carboxen™ e i setacci molecolari di carbonio (CMS). Gli adsorbenti inorganici sono solitamente usati per la purificazione e l’isolamento di composti a peso molecolare più basso.
Resine adsorbenti
Le resine sono particolarmente adatte per scopi di separazione, purificazione e isolamento in applicazioni di ricerca. È possibile scegliere tra una vasta gamma di resine dei più famosi produttori, come DuPont Chemical, Rohm & Haas, Mitsubishi e Lanxess; per esigenze particolari, sono disponibili i servizi di preparazione di resine personalizzate e di confezionamento su misura delle resine in stock.
Scambio ionico
Le particelle delle resine a scambio ionico sono costituite da polielettroliti insolubili ad alta ionicità, covalentemente reticolati. Queste particelle sono disponibili in due forme: gel senza pori discreti (resine microporose) o gel con struttura porosa (resine macroporose o macroreticolari). Le resine a scambio ionico possono escludere tutti gli ioni perché nella loro struttura contengono due tipi di ioni: ioni integrati nella matrice o controioni liberi di carica opposta. Offriamo un'ampia gamma di resine incluse, tra le altre, resine a scambio ionico a letto misto, resine a scambio ionico chelanti, Amberlite® di grado nucleare e Sephadex®.
Accessori
La linea di prodotti Omnifit® comprende una serie completa di accessori come colonne, tappi, coni, raccordi, tubi, connettori a diametro variabile e adattatori. Offriamo anche un’ampia varietà di colonne di alta qualità tra cui colonne cromatografiche in vetro, colonne monouso, colonne a gravità e loro accessori, colonne per cromatografia flash e relativi componenti e colonne ACE.
Risorse correlate
- Article: Selection Guide for Polymeric Resins
These Polymeric resins are appropriate for research-scale separations, as well as, purification and isolation applications. Our product line includes adsorbent, ion-exchange, mixed bed, chelating, nuclear grade, hydrophobic interaction (HIC) and gel filtration/size exclusion products.
- Brochure: Resins Selection Guide
LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.