HomeProdottiScienza dei materialiMateriali per elettronicaSubstrati e componenti elettronici prefabbricati
Substrati e componenti elettronici prefabbricati
Con i nostri substrati e componenti elettronici prefabbricati intendiamo ridurre notevolmente il tempo necessario per la caratterizzazione di materiali semiconduttori appena sviluppati o per la costruzione di efficaci sensori basati su FET per la rilevazione di analiti chimici o biologici. Vi basterà aggiungere uno strato di un semiconduttore a vostra scelta.
- Costruisci velocemente il tuo transistor a effetto di campo (FET) con le nostre serie di elettrodi pre-patternati, back-gated ed interdigitati. Prefabbricati su wafer di silicio conduttori utilizzando la classica tecnologia lift-off, questi elettrodi sono caratterizzati da contatti ohmici source/drain affidabili, rapporto tra larghezza e lunghezza (W/L) di canale molto elevato (da 500 fino a 4.000) e un’ampia gamma di spessori dello strato di dielettrico e di architetture tra cui scegliere.
- I nostri circuiti di transistor a effetto di campo organici laterali (LOFET) back-gated semplificano ulteriormente la caratterizzazione dei materiali attivi, perché richiedono di misurare soltanto la frequenza degli oscillatori ad anello, evitando quindi le misure e le analisi sui singoli transistor, così costose in termini di tempo.
- Testate i vostri dispositivi finali con il nostro Miniprober che consente misurazioni facili e veloci con pad di contatto affidabili e senza la necessità di una stazione a sonda meccanica.
- Offriamo anche chip di grafene prefabbricati in varie configurazioni: a barra di Hall, FET a doppia sonda, FET a doppia sonda "liquid-gated", per velocizzare le ricerche e le applicazioni dei sensori al grafene.
- Per ogni necessità della caratterizzazione di nanodispositivi e di nanomateriali scegliete le nostre griglie per TEM in svariati materiali, configurazioni, dimensioni della maglia, materiali e spessori di rivestimento, ma anche i nostri coloranti e gli strumenti per la preparazione dei campioni.
- La nostra vasta selezione di componenti elettrochimici include svariati elettrodi di riferimento acquosi e non acquosi con fattori di forma pensati per una facile maneggevolezza, elettrodi di lavoro ed elettrodi ausiliari.
Risorse sui prodotti
- Brochure: Product Information for Graphene FET GRFETS10
Basic handling instructions and testing protocol
- Brochure: User Protocol for Graphene FET GRFETS20
Basic handling instructions and testing protocol