Merck
HomeApplicazioniGenomicaSequenziamento massivo parallelo (Next-Generation Sequencing)
Sequenziamento massivo parallelo (Next-Generation Sequencing)
Sequenziamento massivo parallelo
La definizione NGS (Next-generation sequencing) comprende diverse tecnologie correlate che consentono la copertura, tramite sequenziamento massivo parallelo o sequenziamento profondo, di una specifica regione del genoma o dell'intero genoma di un dato organismo. Essenziali per i settori di ricerca che si basano sulla genomica, le tecnologie di sequenziamento esistono già da decenni. Oggi, i continui progressi delle tecnologie di NGS o sequenziamento massivo parallelo di DNA e RNA assicurano ai ricercatori un maggior grado di copertura nel sequenziamento di tutto il genoma oltre a strumenti per l’analisi dei dati a costi sempre più ridotti. Le tecnologie NGS sono usate in applicazioni che vanno oltre la semplice analisi del genoma intero in quanto implicate nei recenti sviluppi della genomica fondamentale e della ricerca sulle malattie.
Articoli tecnici correlati
  • Regardless of next-generation sequencing (NGS) platform, universal and index adapter sequences are required for the proper assembly of sample fragments.
  • MISSION siRNA Universal Negative Controls are an essential component to any siRNA experiment. Using a Negative siRNA control allows the researcher to create a baseline for mRNA knockdown efficiency. MISSION siRNA Universal Negative Controls have been tested in human, rat, and mouse cells. All have been carefully designed to have no homology to known gene sequences.
  • MISSION Positive Control siRNA, designed using the Rosetta siRNA Design Algorithm, serve as ideal complement to any siRNA silencing experiment. All MISSION Positive Control siRNA have been validated to work, so that you can spend more time silencing your gene of interest and less time on optimizing internal controls.
  • Next-generation sequencing (NGS) revolutionized genomic research, and is now playing a crucial role in the clinical environment.
  • Visualizza tutto (17)
Protocolli correlati
Cerca altri articoli e protocolli
Panoramica delle metodiche di NGS
Nonostante la metodologia e i reagenti per NGS siano in continua evoluzione, i ricercatori possono comunque contare su numerosi sistemi NGS. Le piattaforme più diffuse integrano nel flusso di lavoro dell'NGS molti dei passaggi critici, tra cui la preparazione del campione o della libreria, la generazione dei cluster, il sequenziamento e l'analisi dei dati. La preparazione del campione in genere comporta l'amplificazione del DNA o l'aggiunta di oligonucleotidi linker o adattatori. La generazione di un cluster a partire da ogni sequenza di DNA avviene quando il DNA legato covalentemente al linker si ibrida a una superficie solida per l'amplificazione a ponte mediante PCR o con metodi alternativi come la PCR in emulsione. Inoltre, sono disponibili molti metodi per sequenziare il DNA, tra cui sequenziamento mediante ligazione, sequenziamento per sintesi, pirosequenziamento e sequenziamento basato su semiconduttore ionico. Ciascun metodo comporta fasi di reazione e processi chimici differenti dai quali dipenderanno la lunghezza di ciascuna sequenza (lunghezza delle reads), il tasso di errore e il costo dei reagenti.
Approcci analitici per l'analisi dei dati di NGS
Tutte le metodologie dell'NGS, convergono nella fase finale cruciale dell'interpretazione dei dati successiva al sequenziamento. Ogni piattaforma e flusso di lavoro dell'NGS produce un'enorme quantità di informazioni digitali acquisite dai computer; l'insieme dei dati grezzi deve essere quindi analizzato dai bioinformatici che, per l'allineamento e la mappatura della reads si avvalgono di un numero sempre crescente di strumenti analitici, come Bowtie, Galaxy e molti altri. Molti degli sviluppi nel campo delle tecnologie di NGS sono il frutto della convergenza di diversi ambiti scientifici che ha consentito di sviluppare e ottimizzare l'analisi e l'interpretazione di insiemi di dati così vasti. A seconda delle diverse esigenze applicative, i ricercatori sono ora in grado di sfruttare questi potenti strumenti per sequenziare interi genomi, esomi o trascrittomi per la di ricerca di base e per gli studi sulle malattie.