Cromatografia su strato sottile (TLC)
La cromatografia su strato sottile (TLC) è una tecnica separativa molto usata per le analisi qualitative e quantitative. Si avvale di uno strato sottile di fase stazionaria steso su una lastra di vetro, plastica o alluminio. Un solvente chiamato fase mobile trasporta il campione che, muovendosi lungo la lastra, si separa nei suoi componenti. Rispetto ad altre tecniche di separazione, i vantaggi offerti sono semplicità, sensibilità e rapidità delle analisi.
Prodotti in evidenza:
Prodotti
Risorse sui prodotti
- Brochure: Thin-Layer Chromatography
TLC, HPTLC, TLC-MS, PLC and Accessories Consistency is our standard
- TLC Silica Gel 60 G Plates with Gypsum
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Thin-Layer Chromatography Process
TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
Lastre da TLC classica
Le nostre lastre per cromatografia su strato sottile classica sono in silice. Ricoperte da uno strato regolare e denso di gel di silice 60, assicurano bande cromatografiche strette. Le lastre classiche sono disponibili con supporto in alluminio, vetro o plastica, in tante dimensioni diverse, comprese le lastre multiformato, o quelle con due tipi di indicatore fluorescente per la rivelazione all’UV. Oltre a lastre da TLC in silice non modificata, offriamo anche lastre speciali tra cui:
- lastre da TLC in silice modificata per una migliore separazione, utilizzabili anche per prove pilota nello sviluppo di metodi HPLC
- lastre da TLC in allumina per separare composti neutri e basici
- lastre da TLC in cellulosa a vantaggio della precisione nelle analisi di sostanze polari
- lastre in farina fossile e a strati misti per la separazione di composti polari o moderatamente polari
- lastre da TLC con zona di concentrazione per l'applicazione e la risoluzione di grandi volumi di campione
- lastre da TLC per ambienti GLP con una esclusiva codifica laser per agevolare la documentazione e la registrazione dei dati
Lastre da HPTLC
Le lastre da HPTLC mostrano minore diffusione delle bande e zone o macchie cromatografiche compatte. Le lastre da HPTLC sono disponibili in varie dimensioni e con diversi supporti; comprendono anche lastre multiformato e consentono di scegliere tra due diversi indicatori fluorescenti. Le nostre lastre da HPTLC classiche in silice assicurano analisi quantitative rapide e sensibili anche con campioni complessi e si prestano sia all’uso manuale, sia strumentale. Offriamo inoltre un’ampia gamma di lastre da HPTLC speciali tra cui:
- lastre da HPTLC in silice modificata per separazioni critiche
- lastre da HPTLC con cellulosa per la separazione di sostanze idrofile e polari
- lastre da HPTLC LiChrospher® ottimizzate per separazioni veloci ad alta produttività
- lastre da HPTLC della massima purezza per separazioni al riparo da contaminazioni e minimo rumore di fondo
- lastre da HPTLC ProteoChrom® per l’analisi di peptidi e proteine digerite
- lastre da HPTLC con zona di concentrazione per l'applicazione e la risoluzione di grandi volumi di campione
- lastre da HPTLC per ambienti GLP con una esclusiva codifica laser per agevolare la documentazione e la registrazione dei dati
Lastre da TLC e HPTLC di grado MS
Le nostre lastre di grado MS consentono l’analisi diretta in spettrometria di massa di campioni separati ed essiccati su lastre da TLC e HPTLC. Dopo la separazione cromatografica, le nostre lastre da TLC di grado MS possono essere utilizzate per analisi TLC-MS con le tecniche di eluizione o desorbimento. Le lastre di grado MS sono disponibili con e senza indicatori fluorescenti e assicurano:
- analisi in tracce a livello di nanogrammi
- basso rumore di fondo e sensibilità eccezionale
- prestazioni equivalenti a quelle delle lastre da TLC e HPTLC standard
Lastre da TLC preparativa (PLC)
Le lastre da TLC preparativa sono utilizzate per la separazione analitica di campioni di grande volume. Solitamente i campioni vengono caricati in una banda larga piuttosto che in una macchia puntiforme e analizzati all’UV. Una volta risolte, le bande del campione vengono normalmente recuperate dalla lastra raschiando l’adsorbente dal supporto ed eluendolo con un solvente forte.
- Disponibili con adsorbente modificato e non modificato.
- Spessore dell’adsorbente da 0,5 mm a 2 mm
- Disponibili con o senza indicatori fluorescenti
Adsorbenti per TLC
I nostri adsorbenti per TLC standardizzati si prestano a diverse applicazioni della TLC e della PLC, fornendo risultati analitici affidabili. Offriamo un’ampia gamma di adsorbenti per TLC:
- diversi tipi di materiale adsorbente come gel di silice 60, allumina o cellulosa
- vari gradi e svariate dimensioni delle particelle
- con o senza leganti
- con o senza indicatori fluorescenti
Sistema di documentazione TLC Explorer
Semplificate le analisi TLC con TLC Explorer. Affidatevi alla precisione dell'imaging digitale e alla rilevazione automatica delle macchie per analisi quantitative affidabili e un'interpretazione coerente dei dati.
- Rivelazione e misurazione simultanee delle lastre da TLC, HPTCL e PLC
- Acquisizione rapida delle immagini in meno di due minuti con le funzioni di ritaglio e rotazione automatizzate
- Illumina il cromatogramma dall'alto in modalità luce diretta con 3 impostazioni LED: 254 nm, 365 nm e luce visibile, con correzione automatica del rumore di fondo e della disomogeneità di illuminazione
- Dispone di funzioni avanzate quali il riconoscimento automatico delle tracce, il calcolo del fattore di ritenzione (Rf) e la rilevazione del fronte del solvente e della linea di base Eventuali messe a punto possono essere fatte manualmente
- Per analisi quantitative affidabili delle TLC si avvale di misurazioni densitometriche