Editing genetico e genomica funzionale
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre una gamma completa di prodotti e servizi per l’ingegneria genetica e la modulazione dell’espressione genetica. Il nostro esauriente portafoglio supporta ogni fase della ricerca, dalla scoperta iniziale alla ricerca traslazionale, fino alle applicazioni terapeutiche.
Grazie a prodotti completamente personalizzabili, potrete occuparvi dello studio di singoli geni o effettuare lo screening di un intero genoma. Con i nostri strumenti, potrete effettuare studi di editing mediante CRISPR o ZFN, di modulazione dell’espressione mediante CRISPRa/i o RNAi e di screening dell'intero genoma; non ci saranno limiti per la vostra curiosità scientifica. Inoltre, grazie a oltre 350 anni di leadership tecnica, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics può contribuire al vostro successo con una vastità insuperabile di competenze e proprietà intellettuali.
Per filtrare i prodotti per categoria
CRISPR ed editing genetico
Con decenni di esperienza nell'editing genetico e un portafoglio insuperabile di brevetti correlati alle tecnologie CRISPR e ZFN, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics mette a vostra disposizione reagenti della massima qualità per l'intero flusso di lavoro, a partire dalla scoperta iniziale fino alla ricerca traslazionale. Che stiate cercando di effettuare un knock-in, un knockdown o di sovraesprimere un gene di interesse, la nostra linea completa di strumenti e servizi di riscrittura del DNA mediante CRISPR spingerà la vostra ricerca oltre il banco del laboratorio.
Cloni singoli per RNAi
I cloni singoli per RNAi Sigma-Aldrich® Advanced Genomics assicurano un silenziamento genico potente, stabile e a lungo termine. Fornitori esclusivi delle collezioni TRC1.5 e TRC2 di The RNAi Consortium (TRC), siamo in grado di offrire quasi 200.000 costrutti di shRNA preclonati per più di 22.500 geni umani e 20.000 geni murini.
Per esplorare altre categorie
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre soluzioni complete per lo screening genetico su qualsiasi scala. Che vi occupiate di targeting di geni specifici o di screening dell'intero genoma, offriamo un'ampia gamma di formati, pool o array, per soddisfare ogni esigenza. Dal knockdown dell'espressione genica con CRISPRi e RNAi alla sovraespressione con CRISPRa e ORF, abbiamo tutto ciò di cui avete bisogno per la vostra ricerca di target discovery.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è il fornitore esclusivo delle collezioni TRC1.5 e TRC2 create da The RNAi Consortium (TRC). Queste librerie di shRNA basate su lentivirus offrono una copertura senza precedenti e sono disponibili in più formati che includono genoma intero, cloni/vettori singoli per RNAi e set per famiglie di geni. Disponibili in diversi formati: standard in glicerolo, DNA di elevata qualità o lentivirale.