Merck
HomeServiziSviluppo di prodotti customizzatiIngegnerizzazione e sviluppo di linee cellulari CHOZN®
Ingegnerizzazione e sviluppo di linee cellulari CHOZN®
Generare e isolare linee cellulari o cloni ad alta produttività può avere costi elevati e richiedere molta manodopera. E’ però possibile affidare la produzione delle linee cellulari al nostro CHOZN® Platform Development Team, costituito da ricercatori altamente qualificati, in modo che il tuo R&D sia libero concentrarsi sullo sviluppo di nuovi farmaci.
Grazie ad anni di esperienza nell’editing genomico di linee cellulari di ovaio di criceto cinese (CHO), siamo in grado di supportare la tua bioproduzione e le tue ricerche. I nostri servizi personalizzati si avvalgono di una serie di metodiche di biologia molecolare, inclusa la tecnologia delle nucleasi a dita di zinco (ZFN) CompoZr®, per fornire linee cellulari efficienti che contribuiscano a ridurre i costi del prodotto e ad accorciare le tempistiche. 
I servizi includono:
  • ingegnerizzazione delle linee cellulari di CHO per la bioproduzione
  • sviluppo personalizzato della tua linea cellulare CHO
  • sviluppo personalizzato di linee cellulari ricombinanti della nostra linea cellulare di CHO CHOZN® GS
Ogni progetto di ingegnerizzazione di una linea cellulare è diviso in fasi e la fattura viene emessa al termine di ciascuna fase. Ci manteniamo in stretta comunicazione con il tuo team R&D per fare progredire il progetto senza difficoltà e accordandoci con te per valutare se procedere alla fase successiva.
Per saperne di più
Esternalizzazione del processo per l’ingegnerizzazione e l’editing genetico delle linee cellulari di CHO
Fasi del processo per l’ingegnerizzazione standard di linee cellulari
  • Stadio 1: avvio del programma e trasferimento della tecnologia
  • Stadio 2: disegno e convalida della ZFN
  • Stadio 3: preparazione della ZFN, trasfezione e conferma dell’attività
  • Stadio 4: single-cell cloning e caratterizzazione
  • Stadio 5: test di sterilità, test per ricerca di micoplasmi e consegna del clone
Fasi del processo per lo sviluppo di linee cellulari standard
  • Stadio 1: avvio del programma e trasferimento della tecnologia
  • Stadio 2: costruzione del vettore di espressione
  • Stadio 3: generazione e caratterizzazione di un pool stabile
  • Stadio 4: single-cell cloning e caratterizzazione
  • Stadio 5: Analisi della stabilità genetica (facoltativo)
  • Stadio 6: valutazione della qualità delle proteine (facoltativo)
  • Stadio 7: analisi della sicurezza del clone e trasferimento
  • Stadio 8: sviluppo di terreni, feed e processo (facoltativo)
  • Stadio 9: generazione e caratterizzazione della MCB (facoltativo)
Per discutere delle tue esigenze, contattare il nostro team, un ricercatore sarà a tua disposizione. Prepareremo una proposta dettagliata per il tuo progetto, che potrà partire dopo la tua approvazione.
Modifica genetica con nucleasi a dito di zinco (ZFN) CompoZr®
Le ZFN, una classe di proteine ingegnerizzate che legano il DNA e effettuano rotture a doppio filamento in posizioni specifiche a scelta, rappresentano un potente strumento per creare nuove linee CHO. Le rotture a doppio filamento stimolano nella cellula i normali processi di riparazione del DNA, attraverso i meccanismi di ricombinazione omologa (HR) e di giunzione delle estremità non omologhe (NHEJ). Applicando protocolli robusti e ben collaudati, il nostro team è in grado di effettuare modifiche genomiche mirate, le applicazioni possibili includono:
  • linee cellulari con delezioni geniche mirate (knockout)
  • linee cellulari con inserzioni mirate (additions/knock-in)
  • modifica di linee cellulari
Offriamo reagenti ZFN sotto forma di DNA plasmidico e di mRNA. Un’ulteriore opzione è rappresentata dalle ZFN con Tag fluorescente che consentono il sorting delle cellule mediante FACS (fluorescence-activated cell sorting), per un arricchimento dei pool di cellule desiderate.
Tagliato su misura per il tuo processo
  • Esperienza comprovata nei progetti di sviluppo biofarmaceutico
  • Servizi con opzioni modulari personalizzate in base alle tue esigenze
  • Accesso alle tecnologie più recenti (CompoZr® ZFNs, MISSION® RNAi)
  • Linee cellulari CHO efficienti e fornite pronte per l’uso
  • Documentazione e controllo di qualità garantiti
  • Gestione dedicata delle tempistiche e della documentazione