Estrazione in fase solida (SPE) e QuEChERS
L’estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica ideata per operare preparazioni e purificazioni dei campioni rapide e selettive, prima dell’analisi cromatografica. Svariati materiali dalle caratteristiche chimiche differenti possono essere impaccati in un vasto assortimento di formati come colonnine singole, piastre a 96 pozzetti e provette per QuEChERS (SPE dispersiva) da processare con un collettore da vuoto e accessori dedicati.
Risorse sui prodotti
Bollettino applicativo: LC-MS Analysis of PFAS Compounds in EPA 533 after Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE Cleanup
Brochure: Solid Phase Extraction Products
Brochure: Supel™ QuE QuEChERS
Brochure: HybridSPE® Phospholipid Removal Technology for Biological Matrices
Opuscolo: Supel™ Swift HLB – DPX Tips
Bollettino applicativo: Simplified LC-MS/MS Method for Glyphosate, AMPA and Glyfosinate in Oat-based Cereals
Guida alla scelta: Supel™ QuE for QuEChERS
Opuscolo: DPX HybridSPE® Tips
Opuscolo: Supel™ Swift HLB SPE Cartridges
Articolo tecnico: Analisi di stupefacenti nelle urine dopo purificazione sulle nuove piastre a 96 pozzetti per estrazione in fase solida Supel™ Swift HLB
Articolo tecnico: Metodo LC-MS/MS semplificato per la determinazione di glifosato, AMPA e glufosinato in cereali a base di avena
Colonnine per SPE
Offriamo una gamma diversificata di materiali da impaccamento e colonnine per SPE ideali per le applicazioni di molteplici ambiti, dalle industrie farmaceutiche e alimentari, ai laboratori di analisi cliniche o ambientali, al settore petrolchimico e agricolo. L'ampio assortimento di fasi solide disponibile consente di scegliere il materiale capace di offrire la ritenzione e la selettività necessarie per raggiungere i propri obiettivi nella preparazione dei campioni.
Piastre con pozzetti per SPE
Le nostre piastre per SPE consentono di processare fino a 96 campioni contemporaneamente, assicurando riproducibilità e produttività superiori senza rinunciare a recuperi eccellenti e una maggiore sensibilità. Le piastre a 96 pozzetti,disponibili con adsorbenti a base di silice e polimerici, sono compatibili con le pipette multicanale e i sistemi robotizzati.
QuEChERS
Il metodo “QuEChERS” (SPE dispersiva, dSPE) ha raggiunto la sua popolarità come tecnica di preparazione dei campioni nell'ambito delle analisi multiresiduali di pesticidi in alimenti e prodotti agricoli. I vantaggi offerti dalla tecnica QuEChERS sono recuperi più elevati, risultati accurati e un'alta produttività di campioni.
Puntali DPX®
I puntali per estrazione dispersiva in pipetta DPX (Dispersive Pipette Extraction) costituiscono una soluzione INTip per una completa preparazione dei campioni; compatibili con i sistemi robotizzati, consentono di operare l’estrazione in pochi secondi. Il puntale contiene sfuso il materiale adsorbente HybridSPE® per la ritenzione selettiva e la rimozione dalle matrici biologiche dei fosfolipidi endogeni interferenti con le analisi LC-MS o LC-MS/MS.
Dischi
Membrane porose in fibra di vetro che includono particelle di silice modificata, i dischi per SPE assicurano flussi rapidi e la possibilità, quindi, di trattare grandi volumi di campioni. Offriamo dischi per SPE idonei per l’estrazione rapida di contaminanti organici, la soluzione ideale per la serie EPA 500, compresi i metodi 525.1 e 508.1.
Accessori per estrazione in fase solida
Il nostro assortimento di accessori comprende tutto quello che serve per la preparazione dei campioni mediante SPE, dalle colonnine per SPE, ai rack per eluizione e i raccordi per l'essiccamento, fino ai dispositivi per il controllo del flusso di singole colonnine, i kit di trappole per pompe da vuoto, i supporti per dischi e i collettori da vuoto.
In evidenza
I vantaggi fondamentali dell'impiego di un materiale polimerico per l'estrazione in fase solida (SPE) rispetto ai classici materiali a base di silice comprendono un intervallo di pH più ampio, la forma sferica delle particelle che assicura maggior uniformità tra una colonnina e l'altra, e non solo.