Merck
Reagenti di organozinco
Reazioni organiche di uso comune realizzabili con i reagenti di organozinco
I reagenti di organozinco, preparati per la prima volta da Frankland nel 1849, vengono diffusamente usati in sintesi organica come efficaci strumenti per la formazione di legami C-C, in particolare nelle reazioni sviluppate presso la Rieke Metals Inc. e promosse da Cu(I) o nelle reazioni di cross-coupling catalizzate da palladio (i.e. accoppiamento di Negishi), così come nelle addizioni di Michael e nelle reazioni di amminazione elettrofila. È interessante notare come la scelta della via di sintesi preparativa dei reagenti di organozinco del tipo RZnX (R=alchile, arile; X=alogeno) giochi un ruolo di rilievo nella reattività e nella stabilità di questi composti.  
Proponiamo un ampio range di composti di organozinco, tra cui i reagenti di organozinco di Rieke®, stabili in soluzioni di tetraidrofurano, i reagenti di zinco di Rieke® così come numerosi reagenti di organozinco di Rieke® preformati. Prima della scoperta dello zinco di Rieke® non era possibile far reagire direttamente con zinco metallico composti alchilici, arilici, bromuri di vinile o cloruri di vinile. La preparazione di questo tipo di reagenti era possibile solo mediante una reazione di metatesi di un alogenuro di zinco con un reagente di Grignard o di organolitio. Sfortunatamente, un simile approccio è di limitata utilità, dal momento che il processo non è compatibile con molti gruppi funzionali. Lo zinco di Rieke®, d’altra parte, è in grado di reagire direttamente con bromuri e cloruri e di consentire la presenza di una gran varietà di gruppi funzionali sensibili, quali nitrili, esteri, ammidi, eteri, tioeteri e chetoni, così da poter disporre di reagenti di organozinco opportunamente funzionalizzati. 
Per saperne di più
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 74
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 74
Confronta
N° Catalogo
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 74 risultati
Visto che numerosi reagenti di organozinco sono piroforici, per prolungarne la durata di conservazione utilizziamo per il loro imballaggio bottiglie Sure/Seal. Vogliamo evitare gli sprechi e la decomposizione dei reagenti più instabili: è per questo che stiamo trasferendo un numero sempre più grande di reagenti organometallici in esclusivi flaconi da 25 ml Sure/Seal, che richiedono un minor numero di prelievi con ago perché tutto il volume di reagente venga utilizzato.
Grazie all’affidabilità del nostro portfolio di reagenti di organozinco, sei pronto per affrontare qualsiasi sfida in materia di reazioni di accoppiamento e per raggiungere nuovi sorprendenti risultati con la massima determinazione.