Merck
Bilance da laboratorio
Le bilance da laboratorio sono utilizzate per misurare la massa di solidi, liquidi e altre tipologie di campioni. Oltre a diverse bilance, offriamo navicelle, carta, flaconi e imbuti da pesata, per ogni esigenza di laboratorio.  
  • Le bilance analitiche sono completamente chiuse per proteggere la pesata dalla polvere e da correnti d’aria; potendo rilevare variazioni di massa estremamente piccole, garantiscono le misure più accurate.
  • Anche le bilance di precisione sono chiuse per evitare correnti durante le misurazioni, ma sono meno sensibili alle piccole variazioni di massa. Le bilance di precisione solitamente sono dotate di una capacità più elevata rispetto a quelle analitiche.
  • Le bilance con piatto da pesata superiore non essendo chiuse sono meno precise rispetto alle bilance analitiche e di precisione, ma consentono di pesare comodamente e senza costrizioni e offrono un ampio intervallo di capacità.
  • Dotati di una unità di pesata e una unità di riscaldamento, gli analizzatori di umidità (termobilance) sono utilizzati per misurare il contenuto di umidità in materiali solidi e liquidi con il metodo della perdita per essiccamento.    