13464-M
Solfato di sodio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma fisica
crystalline
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?