Merck
HomeProdottiChimica analiticaMateriali di riferimentoMateriali di riferimento certificati
Materiali di riferimento certificati
Materiali di riferimento certificati
Offriamo un’ampia gamma di materiali di riferimento certificati (CRM) per applicazioni analitiche inclusi analisi forensi e di tossicologia clinica, test diagnostici, monitoraggio di farmaci, analisi di cannabis, analisi ambientali, ricerca farmaceutica e analisi alimentari.
La famiglia di CRM Supelco® è prodotta e analizzata in base al doppio accreditamento alle norme ISO/IEC 17025 e ISO 17034, il conseguimento più elevato per il sistema della qualità dei produttori di materiali di riferimento. Distribuiamo anche CRM di produttori riconosciuti a livello internazionale come Cerilliant, IRMM, Paragon Scientific e Whitehouse Scientific. 
I nostri prodotti includono:
  • CRM organici e inorganici per cromatografia, spettrometria di massa, NMR quantitativa, ICP e AAS. 
  • CRM in matrici ambientali per analizzare parametri quali alcalinità, BOD, torbidità, per la taratura del pH e il CQ del suolo.
  • CRM per applicazioni che comprendono materie prime industriali, spettroscopia, monitoraggio dell’aria, analisi chimico-cliniche, di proprietà fisiche e di alimenti e prodotti agricoli.