Sistemi di rilevazione e reagenti ausiliari Cell Marque™
I reagenti ausiliari Cell Marque™ forniscono le prestazioni affidabili e riproducibili oggi necessarie ai laboratori di istopatologia ad elevata produttività, dal pretrattamento dei tessuti ai diluenti per gli anticorpi, al siero per il bloccaggio fino ai polimeri con HRP.
I nostri noti marchi comprendono reagenti creati e testati per l’immunoistochimica clinica standard oltre che metodi di colorazione istologica ideati dai nostri istopatologi certificati.
Scoprite di più su
Soluzioni per il pretrattamento dei tessuti Trilogy™
Trilogy™ è la soluzione di pretrattamento ideale per il laboratorio. A differenza di altre soluzioni con EDTA, Trilogy™ ha un pH quasi neutro, ed è quindi meno dannosa per i tessuti pur esibendo le elevate capacità di smascheramento di una soluzione EDTA convenzionale. La sua formula rivoluzionaria combina deparaffinazione, reidratazione e smascheramento, il tutto in un unico passaggio! Trilogy™ consente la standardizzazione della procedura di pretrattamento, che si traduce in risultati più riproducibili e affidabili.
Pretrattamento di tessuti per IHC Declere
Declere può essere utilizzato per eseguire colorazioni immunoistochimiche su sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina. L'utilizzo di questo prodotto facilita la standardizzazione della procedura di pretrattamento, consentendo così risultati più riproducibili e affidabili.
Decalcificanti per il processamento dei tessuti
La decalcificazione è necessaria nelle procedure istologiche di routine per l’esame al microscopio ottico dei tessuti duri. La nostra formulazione OSTEOSOFT a base di EDTA è particolarmente adatta per la decalcificazione di tessuti sensibili contenenti calcio, come le biopsie della cresta iliaca. OSTEOSOFT va utilizzato una sola volta; ogni tessuto va trattato con una soluzione fresca. E’ disponibile anche la variante OSTEOMOLL, che può essere utilizzata per la decalcificazione di tessuti duri come denti e ossa poiché la sua formulazione è a base di formaldeide e acido acetico. OSTEOSOFT preserva le strutture antigeniche nel tessuto e può quindi essere usato nell’analisi IHC, OSTEOMOLL viene invece usato su tessuti che non sono destinati all'analisi con anticorpi. Entrambi i decalcificanti possono essere utilizzati per la diagnostica clinica e nei processi di accreditamento di laboratorio poiché sono registrati come IVD e certificati CE.
Diluenti per anticorpi per immunoistochimica
Offriamo diluenti per anticorpi pronti all'uso, progettati per la diluizione e la stabilizzazione di anticorpi policlonali e monoclonali, nonché per la preparazione del controllo negativo nella immunoistochimica. Il nostro prodotto Diamond è un diluente per anticorpi, contenente tampone Tris (pH 7,3-7,7), 1% di BSA e <0,1% di sodio azide. Forniamo inoltre il prodotto Emerald, un diluente per anticorpi a base di tampone PBS che può essere utilizzato anche per stabilizzare gli anticorpi diluiti, se conservati a 2-8 °C. Entrambi i prodotti sono progettati per ridurre al minimo la reazione aspecifica e promuovere il legame specifico antigene-anticorpo.
Sistema HiDef Detection™ HRP Polymer
Il sistema HiDef Detection™ HRP Polymer è un sistema di visualizzazione pronto per l'uso per protocolli di immunoistochimica. Questo sistema in due fasi utilizza un metodo indiretto che produce un complesso enzima-anticorpo in grado di rilevare gli anticorpi primari di topo e coniglio. La reazione cromogena risultante può essere visualizzata con cromogeni compatibili con la HRP mediante microscopia ottica. È privo di biotina ed elimina quindi la colorazione aspecifica che potrebbe derivare dalla biotina endogena. Questo sistema di visualizzazione è costituito da due reagenti di rilevamento da usare in sequenza: HiDef Detection™Amplifier (topo e coniglio) seguito da HiDef Detection™ HRP Polymer Detector, che amplifica la rilevazione di antigeni a bassa espressione. È compatibile con piattaforme di colorazione sia manuali che automatizzate.
Sistema HiDef Detection™ ALK PHOS Polymer
Forniamo il sistema HiDef Detection™ Alk Phos polymer topo/coniglio, un kit per una rilevazione immunoenzimatica estremamente sensibile. Si tratta di un kit di rilevamento indiretto per la rilevazione di anticorpi primari di coniglio, IgG e IgM di topo. Essendo privo di biotina, evita la colorazione aspecifica dovuta all’attività endogena avidina-biotina.
Compresse di tampone-DAB
Le compresse di tampone-DAB vengono utilizzate per preparare una soluzione del cromogeno DAB necessaria per la rilevazione delle reazioni della perossidasi in immunoistochimica. La 3,3′-diamminobenzidina (DAB) è un substrato della perossidasi che produce un prodotto di colore marrone insolubile in alcool. Questo cromogeno per la perossidasi viene utilizzato in immunoistochimica per la visualizzazione di strutture antigeniche nelle sezioni da criostato e in paraffina e deve essere utilizzato con campioni non acquosi. Il reagente è sufficiente per 50 procedure di colorazione. È registrato come prodotto IVD e certificato CE.
Tamponi di lavaggio per IHC con TWEEN 20
Forniamo tamponi di lavaggio TBS e PBS, con TWEEN 20, per immunoistochimica. Si tratta di soluzioni concentrate 20X che vengono utilizzate per sciacquare i reagenti dai vetrini e come mezzo per la conservazione a breve termine dei campioni di immunoistochimica.
Siero di controllo negativo universale
Il siero di controllo negativo universale viene utilizzato nei test di IHC in cui anticorpi primari sia di di topo che di coniglio formano un legame antigene-specifico. Questi reagenti aiutano nell'identificazione di cellule, tessuti o componenti di tessuto evitando il legame aspecifico agli anticorpi e facilitando così l'interpretazione dei risultati.
Risorse sui prodotti
- Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions
Discover the next breakthrough — and see the impact you can make on the world. With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow.