Merck
HomeApplicazioniAnalisi ambientali e igiene industrialeAnalisi di suolo, rifiuti solidi e acque freatiche
Analisi di suolo, rifiuti solidi e acque freatiche
Il monitoraggio del suolo per la presenza di inquinanti ambientali è di fondamentale importanza per la salute.
Le analisi del suolo e delle acque freatiche sono di fondamentale importanza per monitorare gli scarichi industriali che potrebbero danneggiare l'ambiente e la salute umana. Sono disponibili numerosi articoli tecnici, protocolli e metodi analitici approvati che forniscono indicazioni valide per la gestione dei rifiuti solidi e la ricerca di metalli pesanti e di altri inquinanti ambientali. 
Something went wrong, please try again.
Categorie in evidenza
Fotometri e accessori Spectroquant® concepiti per le analisi quantitative dei parametri ambientali
Fotometri, kit analitici e accessori Spectroquant®
Scoprite le nostre soluzioni Spectroquant®: fotometri, software, kit analitici, accessori. Dall’inizio alla fine, garantitevi risultati accurati in tempi rapidi insieme a facilità d’impiego.
Per acquistare
Una collezione di diverse colonne Supelco<sup>®</sup> per HPLC e UHPLC, sparse su una superficie verde. Queste colonne, di forma cilindrica con finiture metalliche e dotate di raccordi alle due estremità, rappresentano una gamma diversificata di tecnologie per cromatografia liquida su colonna idonee per diverse esigenze analitiche. Le colonne raffigurate hanno dimensioni diverse; su alcune di esse un&apos;etichetta indica le specifiche o i numeri di modello.
Colonne per HPLC
Scegliete la vostra colonna per HPLC tra il nostro vasto assortimento per ottenere separazioni precise e per incrementare ritenzione, risoluzione e selettività. Ordinate subito.
Per acquistare
Colonna GC trasparente avvolta a spirale con terminali metallici, essenziale per la separazione di miscele in gascromatografia; lo sfondo è bianco. Una colonna capillare per GC con fase stazionaria.
Colonne, accessori e adsorbenti per GC
Ottenete prestazioni eccellenti in GC con le nostre colonne, i consumabili e gli accessori. Scoprite l'assortimento Supelco®.
Per acquistare
Una raccolta di flaconcini e contenitori per sostanze chimiche che si differenziano per tipologia, dimensioni, forma e colore. Alcuni flaconcini hanno tappo rosso ed etichetta su cui sono riportati i pittogrammi di rischio richiesti in caso di sostanze infiammabili o corrosive. Ci sono anche delle fialette contenenti un liquido giallo e provette con tappo.
Materiali di riferimento certificati
Materiali di riferimento certificati: CRM per analisi forensi, cliniche, ambientali, farmaceutiche e del food & beverage.
Per acquistare i prodotti
I rifiuti solidi e il loro impatto sul suolo e sulle acque freatiche
I rifiuti solidi sono i rifiuti generati dalle attività umane industriali, commerciali, minerarie e agricole. Al crescere della popolazione e delle attività industriali, diventano sempre più necessarie adeguate procedure di gestione e contenimento dei rifiuti solidi, per evitare effetti avversi sull'ambiente e sulla salute.
Tradizionalmente per la gestione dei rifiuti solidi si utilizzano le discariche, per via della loro semplicità, della grande capacità di movimentazione e dei bassi costi di esercizio. Tuttavia, le discariche mantenute in modo improprio e quelle abusive, avendo sistemi di raccolta del percolato inadeguati, diventano una potenziale fonte di contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. I componenti dei rifiuti solidi, producendo percolato e biogas, possono alterare la chimica del suolo e avere un notevole impatto ambientale. I contaminanti più comuni nel percolato dei rifiuti solidi sono cromo, diossine, idrocarburi, organoclorurati, PAH, PCB, pesticidi, radionuclidi, TPH, VOC, inquinanti organici persistenti (POP) e agenti patogeni anche letali. Pertanto l’uso di un adeguato programma di monitoraggio del percolato è obbligatorio per la valutazione della sicurezza e del rischio.
Analisi del suolo e delle acque freatiche
Le analisi del suolo e delle acque freatiche contraddistinguono un buon programma di monitoraggio del percolato e sono fondamentali nelle indagini in loco o nelle valutazioni del rischio ambientale. Le matrici e le caratteristiche chimiche del suolo e delle acque freatiche sono complesse ed estremamente variabili il che rende difficile eseguire delle misurazioni accurate. La United States Environmental Protection Agency (USEPA) raccomanda la procedura di lisciviazione secondo la metodica TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) per determinare la presenza di elementi pericolosi nei rifiuti. Questo processo analitico simula la lisciviazione dei contaminanti nel tempo in uno scenario di smaltimento in discarica, prima che i rifiuti vengano depositati nelle discariche designate. La procedura TCLP consente di determinare la mobilità dei contaminanti organici e inorganici (metalli, pesticidi, erbicidi e solventi) in rifiuti liquidi, solidi e multifase.
Il Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF) è un sistema di valutazione alternativo progettato per identificare e descrivere accuratamente il rilascio di costituenti potenzialmente pericolosi (COPC) inorganici, organici semivolatili e organici non volatili da parte di materiali solidi. I metodi LEAF sono stati progettati al fine di fornire uno schema flessibile e personalizzabile per distinguere le caratteristiche di lisciviazione in condizioni diverse per una varietà di materiali solidi a contatto con acque sotterranee o superficiali.
Tecniche per l'analisi del suolo e delle acque freatiche
Le agenzie di regolamentazione (ad es. USEPA) richiedono che per le analisi destinate ad accertare l'entità dell'inquinamento del suolo o delle acque freatiche si utilizzino metodiche ufficiali. Si procede alla determinazione di diverse proprietà fisico-chimiche del suolo e delle acque freatiche, tra cui solidi disciolti totali, pH, durezza dell'acqua, cationi, anioni, materia organica, carbonio totale, nitrati, ammonio e metalli pesanti. Le tecniche analitiche più comunemente utilizzate includono conducibilità, titolazione, gravimetria, fluorimetria, spettroscopia di assorbimento atomico (AAS), cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), gascromatografia, ICP-MS, LC-MS e GC-MS.
Ricerca di documentazione
Cercate informazioni più specifiche?
Visitate la nostra raccolta di documenti in cui troverete schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Trova i documenti