56778
Triethylammonium phosphate solution
suitable for HPLC, 0.95-1.05 M
Sinonimo/i:
Buffer solution 1 M pH 3.0, TEAP
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.95-1.05 M
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.358-1.362
Densità
1.045-1.600 g/mL at 20 °C
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)