Materie prime per la preparazione di terreni di coltura microbiologici
Le materie prime per i terreni di coltura rappresentano gli ingredienti principali per preparare le proprie formulazioni dei terreni di coltura. Offriamo un vasto assortimento di materie prime biologiche granulari e in polvere che comprendono materie prime disidratate, come i peptoni, l’agar-agar ed estratti, e additivi. Esse sono disponibili in numerose varietà per rispondere alle esigenze di molteplici applicazioni microbiologiche. Le materie prime disidratate in forma granulare sono di facile e sicuro utilizzo e garantiscono prestazioni ottimali. Le materie prime granulari riducono la contaminazione da polveri in laboratorio, si sciolgono rapidamente e assicurano ottima scorrevolezza. Utilizzo sicuro e prestazioni ottimali caratterizzano tutte le nostre materie prime. Alla base della loro produzione vi sono i nostri rigorosi standard di controllo e assicurazione della qualità.
Questa pagina in breve
Prodotti
Peptoni ed estratti
I peptoni sono una miscela di polipeptidi, peptidi, amminoacidi idrosolubili e di altre molecole originate dalla digestione di materiale proteico. La qualità del peptone è definita dalla qualità delle materie prime selezionate, dalla digestione o dai parametri di idrolisi. Gli estratti sono composti naturali, essiccati e purificati, ottenuti da lieviti, piante o da materiale di origine animale; sono spesso impiegati come fonte di proteine, zuccheri e fattori di crescita essenziali. Le materie prime devono essere opportunamente conservate per prevenire la proliferazione dei microrganismi responsabili del deterioramento. I nostri clienti hanno a disposizione un’ampia selezione di peptoni ed estratti prodotti con materiali di qualità selezionati e idonei per numerose applicazioni microbiologiche. Per motivi etici e ambientali, disponiamo anche di una delle più ampie selezioni di peptoni ed estratti di origine vegetale.
Agar-agar
L’agar-agar è utilizzato per preparare i terreni di coltura solidi, per questo detti agarizzati. È un polisaccaride presente nella parete cellulare delle alghe marine, organismi in cui svolge un ruolo primario nella coesione cellulare. L’agar-agar ideale per applicazioni microbiologiche è esente da impurezze, batteri termoresistenti e da qualunque sostanza che inibisca la proliferazione dei microrganismi. Tra i generi di alghe rosse contenenti agar-agar ricordiamo Gelidium, Gracilaria, Petrocladia e Anpheltia. L’agar-agar prodotto da Gelidium sesquipedale garantisce la miglior qualità per gli utilizzi di batteriologia.
Additivi
La maggior parte dei terreni selettivi richiede additivi speciali per garantire prestazioni ottimali nell'isolamento e nell'identificazione di microrganismi specifici. Offriamo ulteriore flessibilità proponendo un’ampia gamma di additivi particolarmente indicati, come antibiotici, agenti selettivi (ad esempio sali biliari e detergenti), glicerolo, zuccheri, tamponi, sali e fattori di crescita. La preparazione dei terreni di coltura o l’aggiunta di additivi richiede tempo e rappresenta una possibile causa di contaminazione. Per una maggior comodità, offriamo anche un vasto assortimento di terreni di coltura granulari e in polvere pronti per la preparazione.
Risorse correlate
- Vegetable and Plant Peptones: Alternatives to Animal-derived Peptones in Microbiology
Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Base Ingredients of Microbiology Media
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Viable but Nonculturable (VBNC) Bacteria
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
- Microbiology Introduction
Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing
EN ISO 11133:2014 standard mandatory for microbiological testing labs, ensuring quality in media preparation and testing.
- EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.