Membrane e materiali per celle a combustibile
Fonti energetiche sostenibili e rinnovabili, le celle a combustibile generano energia elettrica tramite una reazione di elettrolisi inversa tra una fonte combustibile ricca di idrogeno e l’ossigeno. Le celle a combustibile possono operare con maggior efficienza e generando minori emissioni rispetto ai tradizionali motori a combustione, producendo spesso solamente acqua e calore come prodotti di scarto. Queste fonti di elettricità pulite ed efficienti si prestano sia all'impiego su larga scala, per esempio nelle centrali elettriche, sia a più modeste applicazioni nel settore dei trasporti o nel campo dell’energia portatile. La ricerca è al momento concentrata sul miglioramento delle prestazioni e della durata delle celle a combustibile oltre che sulla riduzione dei costi, ad esempio tramite lo sviluppo di membrane elettrolitiche a scambio ionico o il miglioramento del gruppo elettrodo a membrana.
I nostri materiali e le membrane per celle a combustibile assicurano proprietà superiori, come alta conducibilità protonica, elevata stabilità termica e chimica e bassa permeabilità ai gas per i componenti delle celle a combustibile. Per un’efficace attivazione da parte dei catalizzatori delle celle a combustibile, offriamo platino e leghe di platino, catalizzatori di platino drogato e materiali alternativi per la deposizione di platino.
Celle a combustibile a ossido solido (SOFC)
Le celle a combustibile a ossido solido utilizzano un elettrolita ad ossido solido per condurre ioni dell’ossigeno negativi dal catodo all’anodo della cella a combustibile. I nostri ossidi solidi includono varie tipologie di zirconia stabilizzata con ittria (YSZ), manganite di lantanio e stronzio (LSM), ceria drogata con gadolinio (GDC) e altri materiali ceramici pensati specificamente per migliorare la durata e le prestazioni delle SOFC.
Celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM)
Nelle celle a combustibile PEM, una membrana polimerica permette la migrazione dei protoni dall’anodo al catodo e impedisce quella degli elettroni, sfruttando l’elettrolisi dell’acqua per produrre energia. Per le celle a combustibile PEM offriamo materiali caratterizzati da alta conducibilità protonica, elevata stabilità chimica e termica e bassa permeabilità ai gas, tra cui materiali polimerici e polimeri fluorurati funzionalizzati con gruppi solfonici, come le membrane Nafion™.
Risorse sui prodotti
- Article: Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
- Article: Materials for Thin Film Solid Oxide Fuel Cells (TF-SOFCs)
This technical spotlight focuses on the thin film solid oxide fuel cells (TF-SOFC). TF-SOFCs refer to solid oxide fuel cells with electrolyte thin films. This review highlights technical advantages of TF-SOFC and introduces deposition methods of electrolyte thin films to fabricate TF-SOFC.
- Article: Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
- Article: Perfluorosulfonic Acid Membranes for Fuel Cell and Electrolyser Applications
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.