Caratterizzazione e controllo di qualità di mAb
La chiave per assicurarsi la sicurezza e l’efficacia di un prodotto farmaceutico.
La caratterizzazione e controllo di qualità degli anticorpi monoclonali (mAb) è essenziale per poterne garantire l’efficacia e la sicurezza. Le tecniche analitiche, come l’HPLC e la spettrometria di massa, sono fondamentali per controllare tutta una serie di caratteristiche degli anticorpi prodotti, come lo stato di aggregazione, le varianti di carica o le modificazioni post-traslazionali (PTM). La nostra ampia gamma di prodotti è di aiuto nell’analisi e nella valutazione di dettaglio degli anticorpi monoclonali, per garantirne qualità ed efficacia.
Mappatura dei peptidi di anticorpi monoclonali
Disponiamo di un’ampia gamma di prodotti di alta qualità essenziali per condurre mappature di peptidi e valutazioni degli attributi critici di qualità lungo tutto il processo di lavorazione degli anticorpi.
La mappatura dei peptidi necessita di colonne per RPC ad alta efficienza per garantire un’elevata copertura delle sequenza. Disponiamo di una gamma di colonne per RPC, con pori di ampie dimensioni, pensate specificamente per la mappatura di peptidi.
Disponiamo di standard e materiali di riferimento certificati per mAb, proteine intatte, peptidi, amminoacidi, compresi anticorpi monoclonali universali marcati con isotopi stabili SILu™Mab per applicazioni analitiche di spettrometria di massa.
Disponiamo di un ampio portfolio di proteasi, agenti di scissione, tamponi e kit di digestione per agevolare la digestione delle proteine.
- Il tampone di digestione a ridotta formazione di artefatti è ottimizzato per la digestione di proteine e anticorpi terapeutici che precede la mappatura dei peptidi mediante LC-UV-MS.
- La tripsina ricombinante idrolizza specificamente i legami peptidici a livello del gruppo carbossilico laterale dei residui di arginina e di lisina ed è formulata per la digestione in soluzione o la digestione in gel e la mappatura dei peptidi mediante spettrometria di massa.
- Il nostro kit di digestione rapida SOLu-Trypsin fornisce un metodo rapido ed efficiente per la digestione di proteine in proteomica.
- La lys-c (lisil-endopeptidasi) idrolizza i legami ammidici formati dal gruppo carbossilico laterale dei residui di lisina.
Categorie correlate
Scoprite le nostre colonne per RPC, con pori di ampie dimensioni, pensate specificamente per la mappatura di peptidi.
Passate in rassegna i nostri standard analitici e i nostri materiali di riferimento certificati applicazioni analitiche mediante spettrometria di massa.
Velocizzate la digestione delle proteine per consentire un’analisi e una caratterizzazione avanzate.
Articoli correlati
- A Comparison of Superficially Porous Particle-based Column Chemistries for Peptide Mapping
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
- Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- Peptide Mapping LC-MS/MS Analysis Workflow for Adalimumab
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- Teriparatide Peptide Mapping Analysis by LC-UV-MS
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
- Sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 per la produzione di acqua pura e ultrapura per il laboratorio
I sistemi per l’acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 forniscono acqua di Tipo 1 e di Tipo 2 di qualità costante, sono intuitivi da utilizzare e possono contribuire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del laboratorio.
Webinar correlati
Scoprite come conseguire e replicare analisi LC-MS di alta qualità ed alta sensibilità prevenendo fenomeni contaminazione ed eliminando le impurezze.
Fate conoscenza con un metodo semplice e ad alto rendimento per la determinazione di anticorpi monoclonali e proteine nel siero umano e animale.
I consigli per l’analisi bottom-up di mAb e il ruolo delle colonne nei metodi HPLC ad alta selettività.
Esplora i nostri prodotti e i nostri servizi