Merck
Siringhe analitiche
Siringa per autocampionatore con stantuffo perfettamente adattato al corpo in vetro usato per campioni liquidi.
Scegliere una siringa adatta è essenziale per assicurare una tenuta perfetta e sicura con l’iniettore, un adeguato funzionamento dello strumento, volumi di iniezione accurati e una lunga durata in attività. Offriamo diverse tipologie di siringhe tra cui scegliere in base alla loro idoneità per una determinata applicazione, alla compatibilità con lo strumento e infine alle preferenze individuali. Scegliete tra le nostre siringhe analitiche standard e di elevata qualità, per gas e liquidi, Hamilton, SGE e VICI® Precision Sampling. Sono disponibili anche accessori e siringhe speciali, progettati per applicazioni particolari.    
Risorse sui prodotti
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis.  Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Siringhe Hamilton
Le siringhe Hamilton sono disponibili in due versioni, Gastight e Microliter™ che differiscono principalmente per la struttura dello stantuffo. Il corpo di queste siringhe chimicamente inerti è in acciaio inossidabile, vetro borosilicato di tipo I oppure PTFE. Nelle siringhe Gastight, la precisa punta in PTFE dello stantuffo assicura una tenuta perfetta con i campioni sia liquidi che gassosi. Lo stantuffo in acciaio inossidabile delle siringhe Microliter™ viene adattato al cilindro in vetro con un processo manuale, così da assicurare una tenuta perfetta fra di loro. Queste siringhe sono utilizzate per campioni liquidi omogenei non soggetti a precipitazione e che non aderiscono al vetro.
Siringhe SGE
Le siringhe SGE per GC e LC sono disponibili sia nella versione per l'impiego con autocampionatori, sia per iniezioni manuali. Esse offrono diverse opzioni per quanto concerne lo stantuffo, come la protezione dello stantuffo, lo stantuffo guidato e lo stantuffo SuperfleX® che, essendo particolarmente flessibile, è meno soggetto a deformazioni. Per distinguere le siringhe in base ai molti volumi disponibili e consentirne un'agevole identificazione, SGE utilizza un codice-colore per le sue siringhe cromatografiche. Le siringhe "plunger-in-needle" in cui lo stantuffo si estende fino alla punta dell'ago, sono rinomate per la fuoriuscita completa del campione e l'assenza di carry-over.
Siringhe VICI (Valco)
Le siringhe VICI Precision Sampling Valco, affidabili e di elevata qualità, sono compatibili con campioni liquidi e gassosi. La possibilità di pressurizzazione integrata consente di conservare e trasportare campioni volatili in tutta semplicità. Progettate con aghi fissi o rimovibili, le siringhe VICI sono a tenuta e adatte per piccoli volumi.