Filtrazione sterilizzante dei terreni in laboratorio e attrezzature per colture cellulari
Fondamentali per ridurre il rischio di contaminazione delle colture cellulari, i filtri sterilizzanti da laboratorio per i terreni di coltura sono utilizzati per rimuovere la contaminazione particellare, per sterilizzare i reagenti liquidi e per chiarificare soluzioni di reagenti, tamponi e terreni. Le nostre soluzioni per la filtrazione sterilizzante presentano membrane ad alte prestazioni e sono disponibili in una grande varietà di formati, quali i filtri da siringa e da bottiglia e le unità per la filtrazione col vuoto. Le unità filtranti Stericup® sono dotate di un flacone di raccolta per processare e conservare volumi da 150 mL a 1.000 mL.
Prepara terreni di coltura e sterilizza mediante filtrazione soluzioni acquose, che si tratti di volumi di pochi mL fino a 20 L, con i dispositivi Millipore®, standard di riferimento nel settore. Scegli le membrane e i gradi di filtrazione ideali per la tua applicazione tra le unità Steriflip®, Sterivex®, Stericap® e Steripak®.
Gli indispensabili filtri Stericup®, ora anche in versione sostenibile Stericup® E, sono sistemi completi per la filtrazione dei terreni e la protezione delle colture cellulari. Scegli tra le diverse membrane e i vari gradi di filtrazione per assicurarti alte portate, ridotto adsorbimento proteico, l’esclusione dei micoplasmi e la riduzione dei rifiuti in plastica.
Le piastre filtranti MultiScreen®, nei formati a 96 e 384 pozzetti e con un’ampia possibilità di scelta delle membrane, sono indicate per screening ad alto rendimento, saggi ELISpot, di binding e cellulari, studi ADME, purificazione dei prodotti di PCR e preparazione dei campioni.
I filtri da siringa Millex® sono disponibili in versione sterile e non sterile e con diverse tipologie di membrana e di contenitore, per consentire la compatibilità con numerosi solventi e tipologie di campioni in applicazioni quali HPLC, UHPLC e test di dissoluzione.
Un’ampia collezione di articoli per colture cellulari comprendente pipette sierologiche, raschietti per la raccolta e spatole per la distribuzione di cellule, fiasche per la coltura di cellule adese e in sospensione, fiasche da agitazione e bioreattori, flaconi spinner, piastre di coltura, inserti e piastre di coltura.
Piastre e inserti Millicell®, vetrini con camere di coltura e fiasche per colture multistrato concepiti per colture cellulari efficienti, con una crescita delle cellule simile a quella osservabile in vivo, a vantaggio di risultati biologicamente rilevanti. A seconda dell’applicazione, è possibile scegliere tra inserti sospesi o con piedini.