Assorbimento di fuoriuscite e sversamenti
Quando si lavora con bottiglie di vetro o con recipienti aperti quali beaker o provette, è possibile che si verifichino spargimenti di sostanze chimiche In base al liquido versato, ciò può determinare rischi elevati alla salute o alla sicurezza.
Materiali assorbenti specifici quali gli assorbenti Supelco® Chemizorb® rappresentano la soluzione veloce, sicura e priva di impatto ambientale per rimuovere sostanze liquide pericolose, chimicamente aggressive o sgradevoli. I materiali assorbenti ad azione rapida Chemizorb®, costituiti da un minerale poroso o da copolimeri sintetici chimicamente inerti, sono in grado di assorbire sostanze liquide fino al 400 % del proprio peso.
Per soddisfare le esigenze specifiche del vostro laboratorio, la nostra ampia gamma di prodotti include assorbenti “generalisti” e assorbenti “specializzati” specifici per differenti tipologie di sostanze pericolose.
Documentazione sui prodotti
- Brochure: Soak It Up
Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
- Brochure: Safety Inside
Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
Prodotti
POLVERI E GRANULATI “GENERALISTI” CHEMIZORB®
I nostri materiali assorbenti Chemizorb® polvere e Chemizorb® granulato sono caratterizzati da una elevata capacità di assorbimento per le soluzioni acquose (acidi e alcali), per i solventi organici e per gli oli viscosi. Se, da un lato, i granuli sono in possesso di una minore capacità di assorbimento rispetto alle polveri, dall’altro sono molto più facili da dosare e possono essere impiegati in luoghi nei quali la polvere non è indicata, come per esempio le stanze in cui sono presenti correnti d’aria o gli ambienti esterni.
ASSORBENTI CHEMIZORB® “SPECIALIZZATI” PER ALCALI, ACIDI E ACIDO FLUORIDRICO
I nostri materiali assorbenti “specializzati” per alcali (Chemizorb® OH-), acidi (Chemizorb® H+) e acido fluoridrico (Chemizorb® HF) contengono in più sostanze neutralizzanti idrosolubili e indicatori di pH che permettono di monitorare il processo di neutralizzazione. In questo modo, acidi e alcali aggressivi possono essere rimossi in modo più efficiente e sicuro.
KIT “tutto incluso” CHEMIZORB® HG PER IL MERCURIO
Il kit “tutto incluso” Chemizorb® Hg per il mercurio dispone di tutti i reagenti e gli accessori necessari per rimuovere in maniera sicura e completa gocce e tracce di mercurio. I reagenti in dotazione in un singolo kit sono sufficienti per bonificare in maniera sicura un’area pari a circa un metro quadrato.