Produzione di coniugati farmaco-anticorpo (ADC)
La tecnologia di coniugazione farmaco-anticorpo (ADC) utilizza gli anticorpi monoclonali (mAb) per trasportare principi attivi farmaceutici ad elevata attività e potenza (HPAPI) nelle cellule bersaglio. Nella forma coniugata, gli HPAPI mostrano una citotossicità selettiva che permette di evitare effetti tossici sulle cellule che non costituiscono un bersaglio. Tuttavia, per sfruttare il vasto potenziale della tecnologia ADC occorre affrontare alcune sfide e complessità. Sono infatti necessari ambienti di produzione avanzati e apparecchiature dedicate per caratterizzare le molecole e dimostrarne la purezza, l’omogeneità e la stabilità. Coniugare in modo efficiente un particolare mAb mirato a un bersaglio tumorale e un potente farmaco citotossico a piccole molecole è solo l’inizio. Per soddisfare le esigenze della produzione ADC, servono infatti un portafoglio prodotti completo e un know-how esaustivo in materia di sviluppo, produzione e analisi di grandi e piccole molecole. |
Articoli tecnici correlati
- What is an Antibody-Drug Conjugate?
ADCs are a fast-growing drug modality used as a cancer therapy. Learn more about the parts of an ADC, how bioconjugates work, and the ADC manufacturing process.
- Simplifying Antibody-Drug Conjugate Payload Synthesis Using Payload Intermediates
Meta description: ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- Improving Antibody-drug Conjugate (ADC) Solubility with Hydrophobic Novel Payloads Using the Chito-oligosaccharide ChetoSensar™
See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
- Tangential Flow Filtration in the Antibody Drug Conjugate (ADC) Manufacturing Process
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Documentazione sui prodotti
Sviluppo analitico e caratterizzazione del prodotto
Articolo: What makes a good ADC?
Libro bianco: Know your ADC’s Critical Quality Attributes
Webinar: The Benefits of Using Orthogonal Analytics in ADC Drug Development
Webinar: The Butterfly Effect: How to See the Impact of Small Changes to Your ADC
Webinar: Integrated Approach to Support ADC Programs From Concept to Clinical Material
Poster: Efficacy Screening of Antibody-Drug-Conjugates by Surface Plasmon Resonance
Anticorpi, tecnologia Linker-Payload e servizi di coniugazione
Libro bianco: Commercializing Antibody-drug Conjugates: a CMO’s Journey
Webinar: Accelerated ADC Development with Integrated Supply Chain Solutions
Poster: Novel Format Conjugates – Process and Analytical ChallengesBrochure tecnica: Integrated ADC Services from Gene to BDS and from Pre-clinical to Commercial
Opuscolo tecnico: ADC Express™ Services for Best Candidate Selection
Tecnologia Linker-Payload
Libro bianco: Benefits of Monodisperse and Activated PEGs in ADC Development
Libro bianco: ChetoSensar™- Overcoming the Solubility Challenges of Antibody-drug Conjugates
Libro bianco: Use of Payload Core Compounds to Accelerate ADC Clinical Development Timelines
Webinar: Payload Core Product Line Accelerates ADC Clinical Timelines
Webinar: ChetoSensar™ Technology Platform: Consider it DisSolved
Novel Payloads Using the Chito-oligosaccharide ChetoSensar™
Opuscolo tecnico: ADCore Payload Intermediates: Simplify Your Payload Synthesis
Opuscolo tecnico: ChetoSensar™
Opuscolo tecnico: Maytansinoid GMP Quality Payloads for Your Drug Conjugate Programs
Portafoglio di processi
Brochure: Biopharmaceutical and ADC Processing Portfolio
Guida applicativa: Biopharmaceutical and ADC Process Application Guide
Scheda tecnica: Eshmuno® CMX mix-mode chromatography resin
Webinar: Exploring enhanced selectivity of innovative ion exchange resin in ADC polishing
Modello monouso
Webinar: Tackling the Challenges of Single-use Manufacturing for ADCs
Caso studio: Complete Single-use ADC technology, from development to scale-up
Bollettino applicativo: Compatibility of a Mobius® Single-use Solution for ADC Processing
Poster: Mobius® Single-use ADC Technology Supporting ADC Processing
Bollettino applicativo: Pellicon® Capsules for Ultrafiltration/Diafiltration of ADCs
Webinar: Single-use TFF Capsules for mAb and ADC Processing
Webinar: ADC Production - A Journey Made Safer and Faster
La chiave per una solida partnership in ambito ADCUna filiera produttiva continua – dal sequenziamento genetico all’analisi di stabilità del prodotto farmaceutico finito – permette di accelerare l’immissione in commercio dei nuovi prodotti, riducendo il più possibile le complessità associate allo sviluppo e alla produzione.
|
Flusso di lavoro
Una fornitura di payload senza problemi
Un payload e un linker ad alta attività vengono abbinati al mAb per la successiva coniugazione farmaco-anticorpo.
I PEG monodispersi e attivati, o la tecnologia Chetosensar™, possono risolvere i problemi di solubilità durante la ricerca e lo sviluppo dei farmaci. Gli intermedi avanzati per le classi più comuni di payload possono aiutare a ridurre le tempistiche di sviluppo.
Processi più semplici con i nostri servizi di coniugazione
I componenti sviluppati della linea cellulare, l’anticorpo, il payload e il linker vengono uniti durante la coniugazione e/o la bioconiugazione.
Servizi analitici del principio attivo non formulato (BDS) per la produzione di ADC
Il BDS e il prodotto farmaceutico finito vengono sottoposti ad analisi approfondite, inclusi test di stabilità e prove per il rilascio.
Coniugazione con una molecola citotossica
Il collegamento tra l’anticorpo e un payload ad alta attività è un componente critico dell’ADC e richiede svariati prodotti e sostanze chimiche.
Cromatografia (facoltativa)
È possibile utilizzare una fase cromatografica facoltativa per rimuovere le specie ad alto peso molecolare, come gli aggregati anticorpali e i residui liberi di farmaco, migliorando l’ottimizzazione del rapporto farmaco-anticorpo (DAR) e il controllo della polidispersità.
La resina Eshmuno® CMX è stata ideata per la cromatografia altamente selettiva in modalità mista.
Ultrafiltrazione/Diafiltrazione
La rimozione del solvente residuo e del farmaco libero restante dopo la coniugazione è necessaria prima della preparazione della formulazione finale con la concentrazione e il tampone desiderati.
La capsula Pellicon® è la prima nel suo genere – un’unità TFF realmente monouso, pronta in pochi minuti per la filtrazione di coniugati anticorpo-farmaco.
Filtrazione sterilizzante
La filtrazione di grado sterilizzante è sottoposta a crescente scrutinio da parte degli enti regolatori e richiede l’assicurazione di un elevato grado di sterilità.
Riempimento e formulazione finali del BDS di un ADC
Il BDS viene preparato per un’unica formulazione finale. Si preferisce la forma di dosaggio liofilizzata, che contiene generalmente un tampone, uno stabilizzatore (ad es., trealosio o saccarosio) e un tensioattivo.