Merck
HomeProdottiFiltrazioneFiltrazione per il bioprocesso
Filtrazione per il bioprocesso
Filtrazione di terreni per il bioprocesso
Offriamo una gran varietà di soluzioni che ricorrono alla filtrazione per la separazione di DNA, RNA e frammenti cellulari, contribuendo alla produzione di prodotti biofarmaceutici puri e di elevata qualità. Oltre ad ottimizzare qualità, costi e capacità, le nostre soluzioni offrono risultati uniformi su cui i produttori possono fare affidamento. Siamo in grado di fornire soluzioni filtranti per ogni fase del processo, tra le quali filtri di profondità per scopi di chiarifica, sistemi di chiarifica e di pretrattamento, filtri per terreni di coltura.  
Filtri sterilizzanti per il bioprocesso
Filtri sterilizzanti per il bioprocesso
Nell’ambito di un bioprocesso, la filtrazione sterilizzante con filtri monouso è un’operazione di routine ed è parte di qualsiasi strategia di controllo della carica microbica. La filtrazione sterilizzante garantisce la sicurezza microbiologica del farmaco da somministrare ai pazienti. Scopri come selezionare il miglior filtro sterilizzante per ogni specifico stadio del tuo processo.
Filtri per gas e filtri di sfiato per il bioprocesso
I filtri per gas e i filtri di sfiato utilizzati nel bioprocesso aiutano a mantenere una pressione vicina a quella ambiente nei serbatoi dei prodotti, nei bioreattori, nei sistemi chiusi e/o nelle unità correlate. Individuate il filtro di sfiato sterilizzante più indicato per le esigenze applicative del vostro processo.
Filtri per gas e filtri di sfiato per il bioprocesso
Per consultare altre categorie
Filtrazione di tamponi per il bioprocesso
Filtrazione di tamponi per il bioprocesso
Nel bioprocesso, molte sono le opzioni quanto a sistemi di filtrazione di tamponi. La selezione dei filtri si basa sul livello di biosicurezza richiesto per il processo, le prestazioni del tampone e i vincoli economici. Nel bioprocesso i filtri per il trattamento dei tamponi garantiscono il controllo della carica microbica, il livello di sterilizzazione e la qualità della ritenzione virale.
Per visualizzare i prodotti
Portafiltri e sistemi di chiarificazione per il bioprocesso
Portafiltri e sistemi di chiarificazione per il bioprocesso
Le nostre strutture portanti e i nostri sistemi modulari per i filtri di profondità monouso sono l’ideale per le operazioni di chiarificazione su scala pilota e su scala di processo, grazie ai moduli filtranti Pod che permettono qualsiasi passaggio di scala senza variazioni di ingombro.
Per visualizzare i prodotti
Contenitori di filtri per il bioprocesso
Contenitori di filtri per il bioprocesso
La nostra linea Series 4000™ di contenitori cilindrici per filtri monocartuccia in acciaio inossidabile propone una varietà di modelli, in linea e a T, e un’ampia scelta di tubi di varie dimensioni, preconfigurati per soddisfare ogni esigenza di filtrazione e di processo in ambito biofarmaceutico.
Per visualizzare i prodotti
Filtri per il bioprocesso nel food and beverage
Filtri per il bioprocesso nel food and beverage
Una filtrazione finalizzata alla riduzione del particolato e al controllo della carica microbica che si dimostri efficiente in termini di costi è essenziale nella produzione di cibi e bevande. Scoprite come integrare facilmente i nostri filtri nel vostro processo per soddisfare i requisiti normativi e conseguire una qualità elevata senza compromettere sapore, consistenza e sicurezza dei prodotti.
Per visualizzare i prodotti
Filtrazione sterilizzante finale e riempimento finale per il bioprocesso
Filtrazione sterilizzante finale e riempimento finale per il bioprocesso
I sistemi di riempimento monouso presterilizzati offrono velocità e flessibilità per le delicate operazioni di filtrazione e di riempimento finali. Scoprite come i progressi della filtrazione asettica semplificano il test PUPSIT (Pre-Use Post Sterilization Integrity Testing) e permettono di ottimizzare le operazioni di riempimento finale sterile.
Per visualizzare i prodotti
Strumenti per test d'integrità dei filtri per il bioprocesso
Strumenti per test d'integrità dei filtri per il bioprocesso
Per test d’integrità non distruttivi, rapidi, affidabili e ripetibili di qualsiasi filtro, lo strumento automatico Integritest® 5 permette di condurre test del punto di bolla e test di diffusione in linea e non in linea; abbinato all’unità di analisi a flusso d’acqua Exact-Air™ II, consente inoltre di testare i filtri idrofobi.
Per visualizzare i prodotti
Prefiltri e controllo della carica microbica per il bioprocesso
Prefiltri e controllo della carica microbica per il bioprocesso
I prefiltri vengono utilizzati per rimuovere il particolato e proteggere le operazioni delle unità a valle. Possono essere adoperati per proteggere le colonne cromatografiche o prima di un filtro di grado sterilizzante per migliorarne la capacità. Scopri in che modo i nostri vantaggiosi prefiltri sono in grado di migliorare l’economia complessiva del processo produttivo.
Per visualizzare i prodotti
Filtri per virus per il bioprocesso
Filtri per virus per il bioprocesso
La sicurezza virale è un fattore cruciale per la sicurezza dei farmaci. La filtrazione virale dei terreni di coltura cellulare riduce al minimo il rischio di contaminazione dei bioreattori, mentre la filtrazione virale a valle del bioreattore garantisce la rimozione dei virus. Scoprite in che modo la filtrazione virale riduce il rischio e migliora la sicurezza virale.
Per visualizzare i prodotti
Portafiltri e sistemi di filtrazione virale per il bioprocesso
Portafiltri e sistemi di filtrazione virale per il bioprocesso
Un componente chiave per l’integrazione del sistema Viresolve® Pro sono le strutture portanti per filtri: versatili e facili da usare, consentono una filtrazione virale scalabile, in grado di soddisfare le esigenze della produzione.
Per visualizzare i prodotti
Filtrazione di terreni per il bioprocesso
Filtrazione di terreni per il bioprocesso
La filtrazione dei terreni di coltura cellulare previene la contaminazione del bioreattore. La scelta di un filtro sterilizzante, un filtro per micoplasmi o un filtro per virus è determinata dai rischi insiti nel processo.  Scoprite come scegliere il filtro migliore per la filtrazione dei vostri terreni di coltura.
Per visualizzare i prodotti