Merck
HomeProdottiChimica analiticaFotometria e analisi chimiche rapideSoluzioni per turbidimetria finalizzate ad analisi precise delle acque reflue
Soluzioni per turbidimetria finalizzate ad analisi precise delle acque reflue
Soluzioni per turbidimetria finalizzate ad analisi precise delle acque reflue
I turbidimetri sono dispositivi utilizzati per misurare la torbidità dei liquidi. La misura della torbidità si ottiene valutando l'intensità della luce riflessa dalle particelle presenti nel liquido e fornisce una semplice indicazione della qualità dell'acqua o del liquido nel complesso.
Parametro critico per tutti i liquidi, comprese le soluzioni liquide, le bevande, l'acqua e le acque reflue, la torbidità è una misura dei solidi sospesi totali. La nostra gamma di turbidimetri offre una precisione e un'affidabilità senza pari, sia nelle analisi di laboratorio che in quelle in loco. Lo strumento portatile a batteria Turbiquant™ serie 1100 è disponibile con lampade a infrarossi o al tungsteno e soddisfa i requisiti specifici delle normative UE e USA.
Questa pagina in breve
Turbidimetro Turbiquant™ 1100 IR
Il turbidimetro Turbiquant™ 1100 IR è la soluzione d'elezione per le determinazioni in situ. Racchiuso in una scocca robusta e impermeabile, è dotato di una sorgente luminosa IR-LED (infrarossi) con una lunghezza d'onda di 860 nm, che garantisce misure conformi agli standard definiti nella norma EN ISO 7027. Per misure nefelometriche rapide della torbidità (NTU/FNU), il dispositivo offre praticità e precisione eccezionali in pochi secondi. Può essere facilmente tarato utilizzando il corrispondente set di standard Turbiquant™.
Turbidimetro Turbiquant™ 1100 T
Per le analisi complete dei liquidi, il turbidimetro Turbiquant™ 1100 T con lampada al tungsteno offre vantaggi eccezionali. Questo dispositivo consente di ottenere rapidamente risultati accurati sul campo; a garanzia di durabilità indipendentemente dalle condizioni di impiego, è dotato di scocca impermeabile e di una robusta valigetta per il trasporto. Compatibile con il metodo USEPA 180.1, questo turbidimetro è una scelta affidabile per soddisfare le normative ambientali.
Standard di taratura pronti all'uso Turbiquant™
I nostri standard di taratura Turbiquant™ sono impareggiabili per stabilità e praticità d'impiego, offrendo una durata minima di conservazione di 12 mesi ed essendo completamente atossici. Tutti i prodotti di questa linea sono riconosciuti come standard di calibrazione primari in conformità al metodo USEPA 180.1 e accettati come standard secondari utilizzabili in alternativa a sospensioni fresche di formazina come stabilisce la norma EN ISO 7027:1999. Forniti pronti all'uso, gli standard sono dotati di un anello indicatore che consente di posizionare correttamente il campione in maniera rapida e ripetibile, come raccomandato dall'USEPA.
Precisione eccezionale
I nostri turbidimetri offrono una precisione eccellente a qualunque livello di NTU, con i seguenti intervalli di tolleranza:
  • 10 NTU ± 1%
  • 100 NTU ± 1%
  • 1.000 NTU ± 1%
  • 1.750 NTU ± 2%
  • 10.000 NTU ± 2%
Le microsfere AMCO-AEPA-1®, citate come standard di taratura primaria nel metodo USEPA 180.1, soddisfano i più elevati standard industriali in termini di precisione e affidabilità.